Learn More
Sartorius Entonnoirs pour Combisart™
Code produit 10446741 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Couvercle pour entonnoir
Entonnoir
Comprend:
Petit port d’air central
Pince de verrouillage
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Comprend Conditionnement
10446741 Entonnoir Pince de verrouillage 1 pièce
10243541 Couvercle pour entonnoir Petit port d’air central 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10446741 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 6981002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00€
    366.33€ / 1 pièces
    Économisez 30.67€
    7% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Entonnoirs Combisart™ en acier inoxydable réutilisables pour dénombrement microbien et comptage des particules.
  • Spécialement conçus pour une utilisation dans l’assurance qualité microbiologique, ces trois supports de filtres ne sont différents que par leur capacité
  • Les entonnoirs réutilisables sont dotés d’une pince de verrouillage spécial qui simplifie le positionnement et le retrait du filtre à membrane, garantissant ainsi un verrouillage sécurisé
  • Pour la traçabilité, chaque entonnoir à filtre possède un numéro de série individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Combisart Entonnoir
Comprend Pince de verrouillage
Quantité 1 de chaque
Type de produit Entonnoir