Description
- Le porte-filtre à vide est livré avec un support de filtre à fritté en verre qui assure une distribution uniforme des particules retenues ; il est donc recommandé lorsque le résidu sur la surface du filtre présente un intérêt.
- Millex Le filtre est livré avec un support de filtre à tamis revêtu de PTFE, ce qui présente l'avantage d'être facile à nettoyer. Par conséquent, il est recommandé lorsque le filtrat est nécessaire ou lorsque des liquides difficiles à éliminer des supports en verre doivent être examinés.
Spécification
Spécification
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Porte-filtre à vide, système de collecteur |
| Matériau | Verre |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 3 cm2 |
| Quantité | À l’unité |
| Type | Filtre Millex Samplicity |
| Volume (métrique) | 30 ml |
| Diamètre (métrique) de la membrane | 2,5 cm |