Learn More
Sartorius Filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles quadrillées : 0,45 μm
Code produit 11700866 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
47 mm
50 mm
Couleur:
Gris
Vert
blanc
Type:
Filtre à membrane de type 114
Filtre à membrane de type 130
Filtre à membrane de type 138
Filtre à membrane de type 139
Filtre à membrane à haut débit de type 114
Filtre à membrane à haut débit de type 139
Quantité:
1000 / boîte
100 / boîte
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Couleur Type Quantité unitSize
11700866 50 mm blanc Filtre à membrane à haut débit de type 114 1000 / boîte 1000 pièces
11780636 50 mm blanc Filtre à membrane à haut débit de type 139 100 / boîte 100 pièces
11720876 47 mm blanc Filtre à membrane à haut débit de type 139 1000 / boîte 1000 pièces
10738202 50 mm blanc Filtre à membrane de type 114 1000 / boîte 1000 pièces
10243571 50 mm Gris Filtre à membrane de type 130 1000 / boîte 1000 pièces
10397921 50 mm Vert Filtre à membrane de type 138 1000 / boîte 1000 pièces
10708131 50 mm blanc Filtre à membrane de type 139 1000 / boîte 1000 pièces
10038080 47 mm blanc Filtre à membrane de type 139 1000 / boîte 1000 pièces
10373291 47 mm blanc Filtre à membrane de type 114 100 / boîte 100 pièces
10236041 47 mm blanc Filtre à membrane de type 114 1000 / boîte 1000 pièces
11780856 47 mm blanc Filtre à membrane à haut débit de type 114 1000 / boîte 1000 pièces
11813220 47 mm blanc Filtre à membrane à haut débit de type 114 100 / boîte 100 pièces
10047950 47 mm Gris Filtre à membrane de type 130 100 / boîte 100 pièces
10205521 47 mm Gris Filtre à membrane de type 130 1000 / boîte 1000 pièces
10282221 50 mm Gris Filtre à membrane de type 130 100 / boîte 100 pièces
10109140 47 mm Vert Filtre à membrane de type 138 100 / boîte 100 pièces
10445401 47 mm blanc Filtre à membrane de type 139 100 / boîte 100 pièces
10633901 50 mm blanc Filtre à membrane de type 139 100 / boîte 100 pièces
10374103 47 mm blanc Filtre à membrane à haut débit de type 139 100 / boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 11700866 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 114H650ACR
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Garantissent le contrôle de la qualité pour la filtration. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles Sartorius™ de 0,45 μm sont conditionnés individuellement et possèdent des grilles colorées. Ils sont destinés au comptage de colonies, analyses de particules et à la microscopie. Les pores de 0,45 μm sont conformes ISO 7704. Disponibles en deux diamètres et quantités différentes, dans plusieurs couleurs de filtre/grille.
Garantissent le contrôle de la qualité pour la filtration microbiologique.Les filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles quadrillés Sartorius de 0,45 μm sont conditionnés individuellement et possèdent des grilles colorées. Ils sont destinés au comptage de colonies, aux analyses de particules et à la microscopie.Les pores de 0,45 μm sont conformes à la norme ISO 7704.Disponibles en deux diamètres et deux quantités différentes, dans plusieurs combinaisons de couleurs de filtre / grille.
Filtres stériles emballés individuellement pour un contrôle qualité strict
  • Préstérilisés par irradiation aux rayons gamma à 25 kGy
  • Prêts à l’emploi pour une préparation accélérée
  • L’emballage individuel préserve les filtres restants dans les boîtes ouvertes de toute contamination
  • L’identification du filtre et le numéro de lot sont imprimés sur chaque pochette individuelle
  • Fabriqué conformément à ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 et EN 12780
  • Chaque membrane est vérifiée pour s’assurer que :
    • Elle n’est aucunement endommagée
    • Elle est correctement positionnée et ne risque pas de glisser sous la bordure scellée
    • Elle est exempte de toute particule
    • Chaque pochette comporte des caractères alphanumériques lisibles
Membranes en nitrate de cellulose de haute qualité
  • Rétention précise des particules et taux de récupération d’une fiabilité remarquable pour les microorganismes
  • Les filtres en nitrate de cellulose (ester de cellulose mixte) associent des débits élevés à une croissance optimale de la colonie
  • Les grilles de différentes couleurs divisent la zone de filtration en carrés et offrent le meilleur contraste de couleur possible
    • Permet le comptage et l’identification aisés et fiables des colonies et des particules
    • N’affecte pas la croissance des bactéries et des micro-colonies
  • Les μfiltres de 0,45 m sont fabriqués conformément à ISO Normes 7704
  • Disponibles en diamètres de 47 et 50 mm (1,9 ou 2,0 in)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur blanc
Jetable Usage unique
Type de filtre Filtre à membrane
Format Disque
Matériau Nitrate de cellulose
Matériau (membrane) Nitrate de cellulose
Porosité 0,45 μm
Stérilité Stérile
Débit Haut
À utiliser avec (application) Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; Comptage de particules ; Microscopie
Couleur de la grille Noir
Hydrophobicité Hydrophile
Emballage individuel Oui
Quantité 1000 / boîte
Type Filtre à membrane à haut débit de type 114
Diamètre (métrique) 50 mm