Learn More
Sartorius Analyseur d’humidité MA37
Code produit 15237519 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision affichage:
1 mg, 0,01 %
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision affichage Conditionnement
15237519 1 mg, 0,01 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15237519 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MA371
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5270.00€
    4500.00€ / 1 pièces
    Économisez 770.00€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Analyseur d’humidité MA37 pour une détermination rapide et fiable du taux d’humidité des substances liquides, pâteuses et solides à l’aide de la méthode d’analyse thermogravimétrique.
Pour une détermination rapide et fiable du taux d’humidité des substances liquides, pâteuses et solides à l’aide de la méthode d’analyse thermogravimétrique.
Le modèle de base au format compact fournit des résultats très précis. La détermination entièrement automatique du point final élimine la saisie fastidieuse des critères de terminaison. L’analyseur d’humidité surveille le processus de séchage et s’arrête de mesurer une fois le poids de l’échantillon fixe. Le système de pesée intégré avec résolution de 1 mg est spécialement optimisé pour une utilisation dans des plages de températures plus élevées et fournit la précision de mesure requise.
  • Idéal pour les opérations caractérisées par des tâches de mesure courantes
  • Deux puissants éléments chauffants composés de tubes métalliques chauffent les échantillons ; le chauffage rapide réduit le temps de mesure
  • Les éléments chauffants sont rapides, robustes et durables ; par rapport aux lampes chauffantes en verre, ils sont particulièrement résistants aux saletés et aux vibrations
  • Le voyant d’état indique l’état actuel de la mesure : marche / DÉMARRAGE, processus terminé / ARRÊT, analyseur ÉTEINT ou erreur
  • Le voyant d’état est visible jusqu’à 10 mètres
  • Interface utilisateur intuitive, y compris l’écran tactile et le menu facile à comprendre
  • La conception BetterClean permet à l’utilisateur de nettoyer facilement et en profondeur les parties de l’instrument
  • Le module de chauffage et la plaque de la chambre à échantillons sont amovibles et lavables au lave-vaisselle
  • Hotte amovible avec grand angle d’ouverture, mécanisme SoftClose
  • Choix de la langue : Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois, polonais, japonais, portugais, turc
  • Chambre à échantillons éclairée par LED, fenêtre d’inspection avec grille au-dessus de la hotte
  • Étalonnage externe à l’aide du poids d’étalonnage en option
  • Impression à l’aide de l’imprimante interne YDP30 en option ; autre option, l’imprimante YDP20-OCE peut être utilisée avec un adaptateur (YCC03-D09)
  • Transfert direct de données vers les programmes Microsoft™ Windows™ sans aucun logiciel supplémentaire
  • Paramètre d’arrêt (en option) : Entièrement automatique, semi-automatique mg, semi-automatique %, réglages du minuteur, manuel
  • Interface de données : Mini USB
  • Pare-vent intégré
  • Applications : Analyse des aliments, boissons, produits pharmaceutiques, produits chimiques, matériaux en papier et produits de protection de l’environnement. Idéal pour les tâches quotidiennes récurrentes d’analyse de l’humidité, telles que l’inspection de la production ou des marchandises entrantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Mémoire Les résultats sont enregistrés jusqu’au démarrage de la mesure suivante
Modèle MA37
Reproductibilité Pour un poids d’échantillon d’environ gt;1 g : plusmn;
Certifications/Conformité Norme inaltérable conforme aux BPL pour l’impression des résultats | mode d’économie de papier pour un enregistrement court
Dimensions (L x l x H) 40 x 21,5 x 21 cm
Alimentation électrique 120 V, 50/60 Hz
Précision affichage 1 mg, 0,01 %
Type d’affichage LCD
Capacité 70 g
À utiliser avec (application) Applications standard et thermosensibles
Taille de l’échantillon 5 à 15 g
Plage de températures (métrique) 40°C à 160°C
Type Analyseur d’humidité
Tension 100/130 V
Legal for Trade Classe I