Description
Airport MD8 est le nouvel échantillonneur d’air pour l’industrie pharmaceutique, la biotechnologie, l’industrie alimentaire et des boissons, pour les soins environnementaux dans les hôpitaux et pour la sécurité des travaux. Pour garantir des résultats de mesure fiables et précis, l'AirPort MD8 utilise la méthode de filtration sur membrane de gélatine ou la méthode d'impaction. BACTair™ .
- Fonctionnement sur batterie et portatif pour une utilisation universelle
- Le niveau de puissance de la batterie est clairement indiqué de façon à garantir des performances constantes pendant l’échantillonnage
- Ergonomique et facile à nettoyer
- Possibilités de réglage flexibles du débit volumétrique et du volume d’échantillon
- Débit d’air :
- 10 l/min, 20 l/min, 30 l/min, 50 l/min
- 125 l/min (uniquement lorsque des plaques de milieux de culture BACTairTM sont utilisées)
- Invite conviviale avec l’option de cinq langues : anglais, français, allemand, italien et espagnol
- Les derniers paramètres utilisés sont stockés même après l’arrêt automatique
- L’appareil peut être étalonné sur site
- Conforme CSA
Spécification
Spécification
| Débit d’air | 10, 20, 30, 50, 125 L/min. |
| Poids (métrique) | 2,5 kg |
| Batterie | Rechargeable NiMH |
| Comprend | Échantillonneur d’air, chargeur de batterie, instructions d’utilisation, certificat d’étalonnage. |
| Consommation électrique | 5 à 14 watts en fonction de la chute de pression du filtre |
| Certifications/Conformité | Conforme CSA |
| Type de produit | Échantillonneur d’air portatif |
| À utiliser avec (application) | Pour le soin environnemental des hôpitaux et pour la sécurité de travail |
| Tension | 115/230 V |
| Dimensions (L x l x H) | 300 x 135 x 165 mm |