Description
Une nouvelle pompe à vide de laboratoire capable de créer un vide suffisant pour la filtration sous vide et le transfert simultané du liquide filtré dans les déchets
Conçue pour pomper les gaz et les liquides, ce qui signifie qu’il n’y a pas de perte d’efficacité ni de dysfonctionnement causé par l’eau aspirée dans la tête de pompe
- Idéale pour la filtration d’échantillons en microbiologie
- Atteint une pression de membrane de transfert de 600 mbar et un débit de >4,0 l/min.
- Débits constants
- Vide maximal défini
- Accessoire idéal pour les collecteurs à 3 branches, 2 branches et 1 branche réduisant la complexité du fonctionnement
- Pas besoin de flacons d’aspiration ni de pièges à eau
- Gain d’espace de 70 % sur la paillasse
Spécification
Spécification
| Vide max. | 0,4 bar |
| Alimentation électrique | 100/230 V, 50/60 Hz |
| Dimensions (L x l x H) | 4,7 x 6,7 x 7,5 po (120 x 170 x 190 mm) |
| Matériau | PTFE, ETFE, PP, EPDM |
| Température (impériale) max. | 176°F |
| Température (métrique) Max | 80°C |
| Débit | 4 L/min |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Hauteur totale (impériale) | 7,5 po |
| Hauteur totale (métrique) | 19 cm |
| Afficher plus |