Learn More
Sartorius™ DISTRIBUTEUR MEMBRANE E MOTION
Code produit 10520823 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Membrane Dispenser; 110/230V 50/60Hz 10w; Dispense speed: 0.5 sec
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10520823 Membrane Dispenser; 110/230V 50/60Hz 10w; Dispense speed: 0.5 sec
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10520823 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur 16712
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Versatile and flexible fully automated membrane filter dispenser for individually, sterile-packaged cellulose nitrate membrane filter discs
Distributeur de membrane E-motion™
• Design compact
• Nettoyage aisé
• Les membranes sont mises à disposition de l'utilisateur automatiquement. Le déclenchement est manuel: par pression sur un bouton, ou automatique: détecteur infra-rouge
• Distributeur E-motion
Informations sur la commande
Accessory pedal switch available: 1ZE---0028. Membrane filters available separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE and EMC, EN 50081-1 and -2, EN 50082-1 and -2, EN 61010
À utiliser avec (équipement) Membrane Filter
À utiliser avec (application) To prevent unwanted dispensing of several membrane filters
Type Membrane Filter Dispenser
Largeur (impériale) 6.5 in.
Largeur (métrique) 16.5 cm
Poids (métrique) 2.9 kg