Learn More
Sartorius Ensembles de tampons nutritifs (NPS) de 47 mm de diamètre
Code produit 10265461 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Gris
Vert
Couleur de la grille:
Blanc
Noir
Vert
Vert foncé
Porosité:
0,45 μm
0,65 μm
0,8 μm
1,2 μm
Type de milieu:
Azoture
Caso (caséine soja)
Chapman
Chromocult
Cétrimide
ECD
Endo
Extrait de levure
Extrait de malt
Glucose tryptone
Gélose de Sabouraud
Jus de tomate
Lysine
MacConkey
R2A
Schaufus Pottinger
Sulfate de lauryle
Sulfite de bismuth
Sérum d’orange
TGE
TTC Tergitol
VLB-S7-S
Wallerstein
Weman
m-FC
Étalon
Étalon TTC
Conditionnement:
100 pièces
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Couleur de la grille Porosité Type de milieu unitSize
10265461 Blanc Vert 0,45 μm TTC Tergitol 100 pièces
11760676 Vert Vert 0,45 μm Extrait de levure 100 pièces
10337591 Vert Vert foncé 0,45 μm Azoture 100 pièces
10737622 Blanc Vert 0,45 μm Endo 100 pièces
10357591 Vert Vert foncé 0,45 μm Étalon TTC 100 pièces
10052141 Vert Vert foncé 0,45 μm Sulfite de bismuth 100 pièces
10104181 Gris Blanc 0,65 μm Sulfite de bismuth 100 pièces
10357301 Blanc Vert 0,45 μm VLB-S7-S 100 pièces
10072141 Gris Blanc 0,65 μm Lysine 100 pièces
10402002 Vert Vert foncé 0,45 μm Sérum d’orange 100 pièces
10012371 Vert Vert foncé 0,45 μm Caso (caséine soja) 100 pièces
10799201 Vert Vert foncé 0,45 μm Étalon 100 pièces
10235751 Vert Vert foncé 0,45 μm Weman 100 pièces
10205801 Blanc Vert 0,45 μm Glucose tryptone 100 pièces
10367401 Blanc Vert 0,45 μm m-FC 100 pièces
10747622 Blanc Vert 0,45 μm Sulfate de lauryle 100 pièces
10707052 Gris Blanc 0,65 μm Gélose de Sabouraud 100 pièces
10662412 Blanc Vert 0,65 μm Schaufus Pottinger 100 pièces
10357641 Blanc Vert 0,45 μm Cétrimide 100 pièces
10490462 Blanc Vert 0,45 μm Chapman 100 pièces
10317741 Blanc Vert 1,2 μm Schaufus Pottinger 100 pièces
11780656 Vert Vert foncé 0,45 μm TGE 100 pièces
10377211 Vert Vert foncé 0,45 μm Jus de tomate 100 pièces
10215611 Blanc Vert 0,45 μm ECD -
11760666 Gris Blanc 0,65 μm Schaufus Pottinger 100 pièces
10515331 Vert Vert foncé 0,45 μm R2A 100 pièces
10172222 Gris Blanc 0,8 μm Schaufus Pottinger 100 pièces
10012351 Gris Blanc 0,8 μm Extrait de malt 100 pièces
15942500 Blanc Noir 0,45 μm Extrait de malt 100 pièces
11740676 Vert Vert foncé 0,45 μm Wallerstein -
10235851 Gris Blanc 0,45 μm Chromocult 100 pièces
11710686 Gris Blanc 0,45 μm MacConkey 100 pièces
10295891 Gris Blanc 0,45 μm MacConkey 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Code produit 10265461 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 1405647N
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Milieu de culture déshydraté stérile inséré individuellement dans une boîte de Petri et stérilisé
Sartorius Les kits de coussinets nutritifs sont utilisés dans les méthodes de filtration sur membrane. La méthode de filtration sur membrane permet de tester de grands volumes d’échantillons avec un faible comptage microbien. Les inhibiteurs, tels que les huiles essentielles ou les désinfectants, peuvent être rincés après filtration, avant incubation.Pratiques et faciles à manipuler, les tampons nutritifs réduisent la main-d’œuvre et simplifient de nombreuses procédures de test microbiologiques. Les microorganismes nécessitent le milieu de culture approprié pour une croissance optimale.Les ensembles de tampons nutritifs sont des milieux de culture stériles et déshydratés. Une fois humidifiées avec 3,0 à 3,5 ml d'eau stérile et déminéralisée (ou distillée), elles sont prêtes à l'emploi immédiatement. Le niveau d'humidité est optimal lorsqu'un anneau d'eau excédentaire entoure la NPS est visible. Tous les types de kits de coussinets nutritifs sont fournis avec les filtres à membrane appropriés, qui sont également emballés individuellement et stérilement. Les filtres à membrane adaptés aux exigences particulières de la détection microbienne sont disponibles en diamètres de 47 ou 50 mm. La norme NPS La boîte contient 100 coussinets nutritifs stériles, chacun étant inséré individuellement dans une boîte de Petri et stérilisé. Dix boîtes de Pétri sont chacune scellées dans un sachet en aluminium. Cet emballage spécial en sachets protège les constituants sensibles de la formule du tampon nutritif pendant le transport et le stockage contre les variations d’humidité et de température. Par conséquent, elle garantit la haute qualité de NPS pendant toute leur durée de conservation, jusqu'à 24 mois. Plus de 30 types différents de kits de tampons nutritifs sont disponibles pour répondre aux divers objectifs de l'analyse microbiologique. Au-delà de la directive européenne sur l'eau potable, elles se conforment à d'autres réglementations et recommandations internationales : pharmacopées internationales, DIN et ISO normes, les normes américaines pour l'eau et les aliments, la réglementation sur l'eau minérale, les directives des brasseries, telles que MEBAC ou EBC, et les recommandations de l'industrie alimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA, etc.
  • stockage sans souci jusqu'à 24 mois
  • économiques, ils permettent de réaliser des gains de temps et de coût
  • conformes aux normes et références internationales
  • manipulation facile
  • guide de validation disponible
  • qualité homogène
  • très polyvalents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9308-1
Couleur Blanc
Forme Déshydraté
Origine de la fabrication Allemagne
Type de milieu TTC Tergitol
Type de produit Milieux de culture de microbiologie
Stérilité Stérile
Type de test Détection microbienne
À utiliser avec (application) E. coli et coliformes
Couleur de la grille Vert
Type d’emballage Emballage individuel
Porosité 0,45 μm
Diamètre (impériale) extérieur 1,85 in
Diamètre (métrique) extérieur 4,7 cm