Learn More
- Home
- Products
- Milieux microbiologiques et additifs pour milieux
- Milieux déshydratés de microbiologie
- Sartorius Ensembles de tampons nutritifs (NPS) de 47 mm de diamètre
Sartorius Ensembles de tampons nutritifs (NPS) de 47 mm de diamètre
Code produit p-4229122 Tous les produits Sartorius Produits| Code produit | Couleur | Couleur de la grille | Porosité | Type de milieu | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 11760676 | Vert | Vert | 0,45 μm | Extrait de levure | 100 pièces |
| 10337591 | Vert | Vert foncé | 0,45 μm | Azoture | 100 pièces |
| 10737622 | Blanc | Vert | 0,45 μm | Endo | 100 pièces |
| 10357591 | Vert | Vert foncé | 0,45 μm | Étalon TTC | 100 pièces |
| 10265461 | Blanc | Vert | 0,45 μm | TTC Tergitol | 100 pièces |
| 10052141 | Vert | Vert foncé | 0,45 μm | Sulfite de bismuth | 100 pièces |
| 10104181 | Gris | Blanc | 0,65 μm | Sulfite de bismuth | 100 pièces |
| 10357301 | Blanc | Vert | 0,45 μm | VLB-S7-S | 100 pièces |
| 10072141 | Gris | Blanc | 0,65 μm | Lysine | 100 pièces |
| 10402002 | Vert | Vert foncé | 0,45 μm | Sérum d’orange | 100 pièces |
| 10012371 | Vert | Vert foncé | 0,45 μm | Caso (caséine soja) | 100 pièces |
| 10799201 | Vert | Vert foncé | 0,45 μm | Étalon | 100 pièces |
| 10235751 | Vert | Vert foncé | 0,45 μm | Weman | 100 pièces |
| 10205801 | Blanc | Vert | 0,45 μm | Glucose tryptone | 100 pièces |
| 10367401 | Blanc | Vert | 0,45 μm | m-FC | 100 pièces |
| 10747622 | Blanc | Vert | 0,45 μm | Sulfate de lauryle | 100 pièces |
| 10707052 | Gris | Blanc | 0,65 μm | Gélose de Sabouraud | 100 pièces |
| 10662412 | Blanc | Vert | 0,65 μm | Schaufus Pottinger | 100 pièces |
| 10357641 | Blanc | Vert | 0,45 μm | Cétrimide | 100 pièces |
| 10490462 | Blanc | Vert | 0,45 μm | Chapman | 100 pièces |
| 10317741 | Blanc | Vert | 1,2 μm | Schaufus Pottinger | 100 pièces |
| 11780656 | Vert | Vert foncé | 0,45 μm | TGE | 100 pièces |
| 10377211 | Vert | Vert foncé | 0,45 μm | Jus de tomate | 100 pièces |
| 10215611 | Blanc | Vert | 0,45 μm | ECD | - |
| 11760666 | Gris | Blanc | 0,65 μm | Schaufus Pottinger | 100 pièces |
| 10515331 | Vert | Vert foncé | 0,45 μm | R2A | 100 pièces |
| 10172222 | Gris | Blanc | 0,8 μm | Schaufus Pottinger | 100 pièces |
| 10012351 | Gris | Blanc | 0,8 μm | Extrait de malt | 100 pièces |
| 15942500 | Blanc | Noir | 0,45 μm | Extrait de malt | 100 pièces |
| 11740676 | Vert | Vert foncé | 0,45 μm | Wallerstein | - |
| 10235851 | Gris | Blanc | 0,45 μm | Chromocult | 100 pièces |
| 11710686 | Gris | Blanc | 0,45 μm | MacConkey | 100 pièces |
| 10295891 | Gris | Blanc | 0,45 μm | MacConkey | 100 pièces |
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28170" pour bénéficier de cette offre.
Description
Sartorius Les kits de coussinets nutritifs sont utilisés dans les méthodes de filtration sur membrane. La méthode de filtration sur membrane permet de tester de grands volumes d’échantillons avec un faible comptage microbien. Les inhibiteurs, tels que les huiles essentielles ou les désinfectants, peuvent être rincés après filtration, avant incubation.Pratiques et faciles à manipuler, les tampons nutritifs réduisent la main-d’œuvre et simplifient de nombreuses procédures de test microbiologiques. Les microorganismes nécessitent le milieu de culture approprié pour une croissance optimale.Les ensembles de tampons nutritifs sont des milieux de culture stériles et déshydratés. Une fois humidifiées avec 3,0 à 3,5 ml d'eau stérile et déminéralisée (ou distillée), elles sont prêtes à l'emploi immédiatement. Le niveau d'humidité est optimal lorsqu'un anneau d'eau excédentaire entoure la NPS est visible. Tous les types de kits de coussinets nutritifs sont fournis avec les filtres à membrane appropriés, qui sont également emballés individuellement et stérilement. Les filtres à membrane adaptés aux exigences particulières de la détection microbienne sont disponibles en diamètres de 47 ou 50 mm. La norme NPS La boîte contient 100 coussinets nutritifs stériles, chacun étant inséré individuellement dans une boîte de Petri et stérilisé. Dix boîtes de Pétri sont chacune scellées dans un sachet en aluminium. Cet emballage spécial en sachets protège les constituants sensibles de la formule du tampon nutritif pendant le transport et le stockage contre les variations d’humidité et de température. Par conséquent, elle garantit la haute qualité de NPS pendant toute leur durée de conservation, jusqu'à 24 mois. Plus de 30 types différents de kits de tampons nutritifs sont disponibles pour répondre aux divers objectifs de l'analyse microbiologique. Au-delà de la directive européenne sur l'eau potable, elles se conforment à d'autres réglementations et recommandations internationales : pharmacopées internationales, DIN et ISO normes, les normes américaines pour l'eau et les aliments, la réglementation sur l'eau minérale, les directives des brasseries, telles que MEBAC ou EBC, et les recommandations de l'industrie alimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA, etc.
- stockage sans souci jusqu'à 24 mois
- économiques, ils permettent de réaliser des gains de temps et de coût
- conformes aux normes et références internationales
- manipulation facile
- guide de validation disponible
- qualité homogène
- très polyvalents
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 6222 |
| Couleur | Vert |
| Forme | Déshydraté |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de milieu | Extrait de levure |
| Type de produit | Tapis nutritif |
| Stérilité | Stérile |
| Type de test | Détection microbienne |
| À utiliser avec (application) | Nombre total de colonies |
| Couleur de la grille | Vert |
| Type d’emballage | Emballage individuel |
| Porosité | 0,45 μm |
| Diamètre (impériale) extérieur | 1,85 in |
| Diamètre (métrique) extérieur | 4,7 cm |
| Show More Show Less |