Learn More
Sartorius Ensembles de tampons nutritifs (NPS) pour distributeur e.motion Microsart™
Code produit p-4229175 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de milieu:
Azoture
Cétrimide
Endo
Moût
Schaufus Pottinger
Schaufus Pottinger (levures et moisissures m Green)
Sérum d’orange
TGE
TTC Tergitol
Étalon TTC
Diamètre (métrique) extérieur:
4,7 cm
5 cm
Porosité:
0,45 μm
0,65 μm
0,8 μm
Conditionnement:
100 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de milieu Diamètre (métrique) extérieur Porosité Conditionnement
11790656 TGE 4,7 cm 0,45 μm 100 pièces
11740646 Moût 5 cm 0,65 μm -
11873272 Endo 5 cm 0,45 μm 100 pièces
11823272 Azoture 4,7 cm 0,45 μm -
11803282 Étalon TTC 5 cm 0,45 μm 100 pièces
11813282 TTC Tergitol 5 cm 0,45 μm 100 pièces
11883272 Sérum d’orange 4,7 cm 0,45 μm 100 pièces
15922490 TTC Tergitol 4,7 cm 0,45 μm 100 pièces
15942490 Sérum d’orange 5 cm 0,45 μm 100 pièces
11843272 Cétrimide 4,7 cm 0,45 μm 100 pièces
11853272 Cétrimide 5 cm 0,45 μm 100 pièces
15922500 Schaufus Pottinger (levures et moisissures m Green) 5 cm 0,8 μm 100 pièces
11863272 Endo 4,7 cm 0,45 μm 100 pièces
11893272 Étalon TTC 4,7 cm 0,45 μm 100 pièces
11720646 Moût 4,7 cm 0,65 μm 100 pièces
11710666 TGE 5 cm 0,45 μm 100 pièces
15912500 Schaufus Pottinger 5 cm 0,8 μm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 11790656 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 1407647RDN
Milieu de culture déshydraté stérile inséré individuellement dans une boîte de Petri et stérilisé
Sartorius Les kits de tampons nutritifs sont des milieux de culture stériles et déshydratés conçus pour être utilisés avec des méthodes de filtration sur membrane. Chaque ensemble de coussinets nutritifs comprend les filtres à membrane appropriés (de 47 ou 50 mm de diamètre), qui sont également stériles et emballés individuellement. Humidifier simplement les tampons nutritifs avec de l’eau stérile et déminéralisée (ou distillée) et ils sont immédiatement prêts à l’emploi. Elles se conforment aux réglementations et recommandations internationales, notamment : pharmacopées internationales, DIN et ISO normes, les normes américaines pour l'eau et les aliments, la réglementation sur l'eau minérale, les directives des brasseries, telles que MEBAC ou EBC, et les recommandations de l'industrie alimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA.
  • Stockage sans problèmes jusqu’à 24 mois
  • Économiques, ils permettent de réaliser des gains de temps et de coût
  • Manipulation facile
  • Guide de validation disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Normes DIN et ISO
Couleur Vert
Forme Déshydraté
Origine de la fabrication Allemagne
Type de milieu TGE
Type de produit Tapis nutritif
Stérilité Stérile
Type de test Détection microbienne
À utiliser avec (application) Nombre total de colonies
Couleur de la grille Vert foncé
Type d’emballage Emballage individuel
Porosité 0,45 μm
Diamètre (impériale) extérieur 1,85 in
Diamètre (métrique) extérieur 4,7 cm