Learn More
Sartorius Balances de pesée de précision Practum™
Code produit 13552990 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
210 g
310 g
510 g
Modèle:
213
313
513
Temps de stabilisation:
1 s
3 s
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Temps de stabilisation unitSize
13552990 210 g 213 3 s 1 pièce
13542990 310 g 313 3 s -
16333086 510 g 513 1 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13552990 Fournisseur Sartorius Code fournisseur PRACTUM2131S
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Adaptateur d’alimentation universel, câble de données USB, enveloppe protectrice, guide d’applications
Mesures cohérentes et répétabilité exceptionnelle.
Conception du boîtier innovante et nacelle de pesée robuste pour faciliter la pesée. Connectivité exceptionnelle lors du transfert des résultats vers la feuille de calcul Microsoft Excel ou l’imprimante YDP40.
  • Ne payez que pour ce dont vous avez réellement besoin
  • Obtenez des résultats professionnels avec cet instrument de pesée de classe mondiale
  • Des lectures homogènes avec une reproductibilité exceptionnelle et une protection contre les surcharges pour de nombreuses années de fiabilité
  • Le verrouillage du superviseur empêche toute modification involontaire des paramètres
  • Transférez rapidement et facilement les données de la balance vers l’imprimante ou l’ordinateur grâce à la technologie Plug & Play
  • Le pare-vent robuste résiste à des routines de pesée rigoureuses effectuées par différents utilisateurs
  • L’instrument peut être complètement démonté pour en faciliter le nettoyage
Spécifications
  • Contrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage
  • Unités de pesage : g, ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Protection inviolable : verrouillage du superviseur
  • Choix de la langue : anglais, français, espagnol
  • Verrou anti-vol : verrou Kensington ou verrouillage avec câble ou chaîne
  • Pesée sous la balance : Oui
  • Sortie : Mini-USB
  • Puissance : 100-240 V (universel)
Applications
Pesée, densité, pourcentage, pesée de contrôle, maintien du pic, comptage, conditions instables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion Mini USB
Capacité 210 g
Type d’affichage Affichage graphique couleur
Précision affichage 1 mg
Format Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight
Comprend Adaptateur secteur universel, câble de données USB, couvercle d'utilisation, guide d'application.
Mise à niveau Manuel
Linéarité ±2 mg
Matériau Or, Aluminium injecté, Plastique ABS
Modèle 213
Reproductibilité 1 mg
Temps de stabilisation 3 s
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C
Type Balance de précision
Garantie 2 ans
Largeur (impériale) 8,5 in
Largeur (métrique) 21,6 cm
Largeur (métrique) du bac 12 cm
Hauteur (impériale) 12,6 in
Hauteur (impériale) de la cuve 8,2 in
Hauteur (métrique) 32 cm
Hauteur (métrique) de la cuve 20,9 cm
Profondeur (impériale) 14 in
Profondeur (métrique) 36 cm
Poids (impériale) 10,8 lb.
Poids (métrique) 4,9 kg
Alimentation électrique 100/240 V 2 w
Tension 100/240 V
Puissance 2 W