Learn More
Sartorius Papier pour imprimante
Code produit 11338963 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Imprimante YDP20-0CE
Imprimante à matrice de points YDP06
Longueur (impériale):
550 in
1944 po
Longueur (métrique):
1397 cm
4937,76 cm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Longueur (impériale) Longueur (métrique) Conditionnement
11338963 Imprimante à matrice de points YDP06 550 in 1397 cm 1 pièce
10663182 Imprimante YDP20-0CE 1944 po 4937,76 cm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338963 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 6906920
En stock
Papier pour diverses imprimantes Sartorius.
Papier à utiliser avec les imprimantes pour balance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Imprimante à matrice de points YDP06
Longueur (impériale) 550 in
Longueur (métrique) 1397 cm
Type Papier pour imprimante