Learn More
Sartorius Têtes de pompe pour modèles de pompe Vivaflow™ Masterflex
Code produit 10161091 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Vivaflow™ 200
Vivaflow™ 50 et 200
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec unitSize
10161091 Vivaflow™ 200 1 pièce
10121141 Vivaflow™ 50 et 200 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10161091 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VFA013
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Têtes de pompe en différentes tailles pour Vivaflow 50 et / ou 200
  • Modèles Masterflex, Easy-Load
  • Nécessitent une pompe Masterflex VFP002
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Vivaflow™ 200
Type Tête de pompe