Learn More
Sartorius Balances semi-micro Quintix™
Code produit 15681114 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
40 g, 60 g
Modèle:
Quintix 125D
Quintix 65
Précision affichage:
0,01 mg
0,01 ; 0,01 ; -0,1 mg
Reproductibilité:
0,02 mg, 0,04 mg
0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Précision affichage Reproductibilité Conditionnement
15681114 40 g, 60 g Quintix 65 0,01 mg 0,02 mg, 0,04 mg 1 pièce
15506310 40 g, 60 g Quintix 125D 0,01 ; 0,01 ; -0,1 mg 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15681114 Fournisseur Sartorius Code fournisseur QUINTIX651S
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offrent quatre étendues de pesage différentes pour répondre aux besoins de la plupart des applications de pesée à 5 chiffres.
Offre quatre étendues de pesage différentes pour répondre aux besoins de la plupart des applications de pesée à 5 chiffres.
  • Dispose d’une technologie de pesée mécanique et électronique de pointe
  • IsoCal : le réglage interne automatique peut être programmé à des intervalles définis ou selon les changements de température ambiante
  • SQmin : la référence d’échantillon minimale peut être programmée et affichée sur la balance
  • Protection anti-surcharge
  • Connectez le solde à un ordinateur à l'aide d'un USB et transférer les résultats instantanément
  • Les résultats de la pesée peuvent être imprimés en quelques secondes conformément aux bonnes pratiques de laboratoire / bonnes pratiques de fabrication
  • Écran de contrôle visible en un coup d’œil et à encombrement réduit avec système de refroidissement intégré
  • Efficace et facile à utiliser pour les installations à hottes filtrantes et de paillasse
  • Bac amovible en acier inox
  • Nacelle de pesée monolithique à bloc unique, pour des performances et une répétabilité optimales
  • Écran tactile simple pour une navigation aisée (sans manuel)
  • Portes en verre amovibles et laminées, et enceinte pare-vent complète
  • La plaque de base profilée assure une protection contre les projections et peut être facilement retirée et nettoyée
  • Grande capacité, afin d’accueillir des béchers de grande taille et des récipients à tare
Caractéristiques:
  • Dérive de sensibilité entre 10 °C et 30 °C : ±1 ppm/K
  • isoCAL Variation de température : 1,5 k
  • isoCAL Intervalle de temps : 4 heures
  • Fréquence de rafraîchissement de l'écran : 0,2 mm, 0,4 mm
  • Diamètre du plateau de pesée : 80 (90 en option)
  • Hauteur de la chambre de pesée : 218 mm
  • Dimensions (P x L x H) : 37,6 x 21,4 x 31,6 cm (14,8 x 8,4 x 12,4 in)
  • Poids net d’env. 7,8 kg
Modèle 125D Quintix Balance semi-micro :
  • Capacité de pesage : 40 g, 60 g, 120 g
  • Lisibilité : 0,01 mg, 0,01 mg, 0,1 mg
  • Répétabilité : 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
  • Linéarité : 0,1 mg, 0,1 mg, 0,2 mg
  • Temps de stabilisation : 6, 6, 2 sec.
Modèle 65 Quintix Balance semi-micro :
  • Capacité de pesée : 40 g, 60 g
  • Lisibilité : 0,01 mg, 0,01 mg
  • Répétabilité : 0,02 mg, 0,04 mg
  • Linéarité : 0,1 mg, 0,1 mg
  • Temps de stabilisation : 6, 6 sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage isoCAL (réglage interne automatique)
Capacité 40 g, 60 g
Type d’affichage Écran tactile
Précision affichage 0,01 mg
Format Semi-micro
Linéarité 0,1 mg
Modèle Quintix 65
Reproductibilité 0,02 mg, 0,04 mg
Temps de stabilisation 6/6 s
Type Balance semi-micro
Largeur (impériale) 8,4 in
Largeur (métrique) 214 mm
Hauteur (impériale) 12,4 in
Hauteur (impériale) de la cuve 8,5 in
Hauteur (métrique) 316 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 218 mm
Profondeur (impériale) 14,8 in
Profondeur (métrique) 376 mm
Alimentation électrique 240 V/50 Hz/10 A monophasé
Tension 240 V
Ampérage 10 A monophasé
Fréquence 50 Hz
Legal for Trade Classe I