Learn More
Sartorius Supports de filtration en polycarbonate
Pour la clarification ou la filtration stérile de solutions aqueuses dont le volume peut atteindre 200 ml
Marque: Sartorius 16511
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Pour la clarification ou la filtration stérile de solutions aqueuses dont le volume peut atteindre 200 ml
Le type 16510 est complet avec le flacon de réception et peut être utilisé avec une sous-pression ainsi qu’avec une légère surpression (une pression de 0,5 bar est recommandée pour les temps de repos les plus longs). Il s’agit, avec une pompe à vide manuelle, d’un système pratique et économique pour la filtration en laboratoire ou à l’extérieur. Pour les filtrations stériles, le support de filtre, compris dans la livraison, est équipé d’un filtre en fibre de verre 13400-0013 et permet une ventilation stérile pour la compensation de pression afin d’éviter la contamination du filtrat stérile. L’entonnoir s’adapte à l’ouverture centrale du couvercle et simplifie le versement du liquide dans la partie supérieure. Le type 16511 est similaire au 16510, mais sans flacon de réception. Il est utilisé sur un flacon d’aspiration ou un collecteur à vide, par exemple Combisart.
Spécification
PC | |
Pour la clarification ou la filtration stérile de solutions aqueuses dont le volume peut atteindre 200 ml | |
Pièce supérieure pour support de filtre | |
4,7 cm |
PES Hydrophile | |
À l’unité | |
250 mL |