Learn More
Sartorius Kit de microbiologie scolaire
Code produit 15972610 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kit scolaire
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15972610 Kit scolaire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15972610 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 24002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Manuel, boîte en aluminium, pinces brucelles en acier inoxydable, système de filtration pour échantillons, systèmes de filtration pour eau stérile, anse d’inoculation, milieux de culture (bouillon nutritif), ensembles de tampons nutritifs à base de moût, ensembles de tampons nutritifs standard, ensembles de tampons nutritifs Endo. Le système de filtration comprend un dispositif, une vanne à 3 voies, un adaptateur, une seringue et un filtre en fibre de verre. Le système de filtration comprend un porte-filtre, une seringue et un filtre à membrane.
Aide pédagogique idéale pour l’enseignement de la microbiologie et de la protection de l’environnement dans les écoles et les autres établissements d’enseignement
Tout l’équipement nécessaire aux tests microbiologiques contenus dans un boîtier robuste en aluminium.
  • Sept expériences faciles à comprendre
  • Conception compacte et robuste
  • Portable pour plus de commodité
Le manuel inclus dans le boîtier fournit des instructions générales et des descriptions détaillées des méthodes pour les expériences.
Sujets :
  • Détection de micro-organismes dans l’eau, l’air et le sol
  • Effets des antibiotiques
  • Détection des levures sur des substrats en nature
  • Production de gaz par fermentation alcoolique
  • Croissance bactérienne à différentes températures
Le vide, nécessaire à la filtration, est créé à l’aide d’une seringue et d’une vanne à 3 voies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Aide pédagogique idéale pour l’enseignement de la microbiologie et de la protection de l’environnement dans les écoles et les autres établissements d’enseignement
Comprend Manuel, boîte en aluminium, pinces brucelles en acier inoxydable, système de filtration pour échantillons, systèmes de filtration pour eau stérile, anse d’inoculation, milieux de culture (bouillon nutritif), ensembles de tampons nutritifs à base de moût, ensembles de tampons nutritifs standard, ensembles de tampons nutritifs Endo, système de filtration comprenant un dispositif, une vanne à 3 voies, un adaptateur, une seringue et un filtre en fibre de verre, le système de filtration comprend un porte-filtre, une seringue et un filtre à membrane
Type de produit Kit de microbiologie scolaire