Learn More
Sartorius Balances de pesée analytique Secura™
Product Code. 13512970 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
Précision affichage:
0,1 mg
Modèle:
124
224
Temps de stabilisation:
2 s
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité Précision affichage Modèle Temps de stabilisation unitSize
13512970 220 g 0,1 mg 224 2 s 1 pièce
13542970 120 g 0,1 mg 124 2 s -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13512970 Supplier Sartorius Supplier No. SECURA2241S
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Pare-vent manuel, adaptateur d’alimentation universel, câble, couvercle de protection, guide d’applications, housse de protection, anneau de protection pare-vent
Pesée facile et fiable dans les zones de travail réglementées
Pesée facile et fiable dans les zones de travail réglementées
pConçue pour les clients qui travaillent dans des environnements réglementés et ont besoin de résultats de haute qualité sans aucun risque. Secura garantit la qualité des résultats de mesure, la conformité avec les exigences réglementaires et l’amélioration de l’efficacité du flux de travail./ppnbsp;/pulliDes pesées sans risque : le transfert de données vers une imprimante ou un ordinateur est bloqué lorsque la plupart des erreurs de fonctionnement courantes se produisent/liliPropose un contrôle du niveau ndash; surveillance du niveau optoélectronique, une fonction d’alarme et une fonction interactive d’assistance à l’utilisateur/liliLa SQmin programmée dans la balance permet une surveillance active de l’exigence de poids minimum de l’échantillon de l’USP/liliIsoCALtrade; fournit une fonction interne de réglage et d’étalonnage entièrement automatique et motorisé avec un niveau d’action configurable/liliCal Audit Trail pour une documentation traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage à l’intérieur de la balance/liliImpressions conformes aux BPL avec horodatage correct, à l’aide d’une imprimante Sartorius GLP YDP30/liliLa protection par mot de passe empêche les modifications non autorisées des paramètres de pesée/liliLa conception innovante du boîtier permet un nettoyage facile pour des résultats complets/liliBague de centrage optimisée et contrôle de niveau pour travailler dans des environnements à flux d’air laminaire/li/ulbSpécifications :/bulliÉtalonnage : étalonnage interne automatique IsoCal ; étalonnage externe également disponible/liliNiveau de sécurité : configurable sur trois niveaux/liliUnités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N/liliIndicateur de stabilité : Oui/liliProtection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone/liliModèles vérifiés : Oui/liliChoix de la langue : anglais, français, espagnol/liliVerrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne/liliSortie : Mini-USB/liliPuissance : 100-240 V (universel)/li/ulpnbsp;/ppApplications standard : pesée, densité, pourcentage, contrôle, maintien du pic, comptage, conditions instables. Les applications spéciales de laboratoire comprennent le mélange, les composants, les statistiques et la conversion./p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Interface d’automatisation Écran tactile
Points d’étalonnage 200 g
Certifications/Conformité 2009/23/EC, EN 45501:1992, OIML
Type de connexion Mini USB
Capacité 220 g
Type d’affichage Color Touchscreen
Précision affichage 0,1 mg
Comprend Chambre de pesée manuelle, adaptateur électrique universel, in-u
Mise à niveau Capteur de niveau optoélectronique avec fonction d'alarme
Linéarité <±0,2 mg
Matériau Plastique ABS, aluminium moulé sous pression
Modèle 224
Reproductibilité <±0,1 mg
Dérive en sensibilité ±1,5 ppm/°C
Temps de stabilisation 2 s
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C
Type Balance analytique
Garantie 2 ans
Largeur (impériale) 8,5 in
Largeur (métrique) 21,6 cm
Largeur (métrique) du bac 9 cm
Hauteur (impériale) 12,6 in
Hauteur (impériale) de la cuve 8,22 in
Hauteur (métrique) 32 cm
Hauteur (métrique) de la cuve 20,9 cm
Profondeur (impériale) 14,1 in
Profondeur (métrique) 36 cm
Poids (impériale) 11,24 lb.
Poids (métrique) 5,1 kg
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Puissance 2 W
Ampérage 0,2 A
Fréquence 50/60 Hz
Legal for Trade Class I