Learn More
Sartorius Balances semi-micro Secura™
Code produit 15326198 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
60 g, 120 g, 220 g
Modèle:
Secura 225D
Précision affichage:
0,01 ; 0,01 ; -0,1 mg
Reproductibilité:
0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Précision affichage Reproductibilité Conditionnement
15326198 60 g, 120 g, 220 g Secura 225D 0,01 ; 0,01 ; -0,1 mg 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15326198 Fournisseur Sartorius Code fournisseur SECURA225D1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10284.76€
    8900.00€ / 1 pièces
    Économisez 1384.76€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offrent quatre étendues de pesage différentes pour répondre aux besoins de la plupart des applications de pesée à 5 chiffres.
Offre quatre étendues de pesage différentes pour répondre aux besoins de la plupart des applications de pesée à 5 chiffres.
  • Dispose d’une technologie de pesée mécanique et électronique de pointe
  • IsoCal : le réglage interne automatique peut être programmé à des intervalles définis ou selon les changements de température ambiante
  • Le contrôle de niveau intégré surveille en permanence si la balance est mise à niveau et avertit immédiatement l’utilisateur, garantissant ainsi un pesage optimal et reproductible
  • SQmin : la référence d’échantillon minimale peut être programmée et affichée sur la balance
  • Protection anti-surcharge
  • Connexion de la balance à un ordinateur à l’aide d’un port USB et transfert instantané des résultats
  • Les résultats de la pesée peuvent être imprimés en quelques secondes conformément aux bonnes pratiques de laboratoire / bonnes pratiques de fabrication
  • Écran de contrôle visible en un coup d’œil et à encombrement réduit avec système de refroidissement intégré
  • Efficace et facile à utiliser pour les installations à hottes filtrantes et de paillasse
  • Bac amovible en acier inox
  • Nacelle de pesée monolithique à bloc unique, pour des performances et une répétabilité optimales
  • Écran tactile simple pour une navigation aisée (sans manuel)
  • Portes en verre amovibles et laminées, et enceinte pare-vent complète
  • La plaque de base profilée assure une protection contre les projections et peut être facilement retirée et nettoyée
  • Fonction d’identification intégrée permettant d’attribuer une ID unique à chaque échantillon et lot
  • Mot de passe pour protéger tous vos paramètres contre toute modification involontaire
  • Grande capacité, afin d’accueillir des béchers de grande taille et des récipients à tare
Spécifications :
  • Point de départ de la plage de fonctionnement conforme à la norme USP : 25mg
  • Dérivé de sensibilité entre 10°C et 30°C : ± 1 ppm/K
  • Changement de température isoCAL : 1,5 k
  • Intervalle de temps isoCAL : 4 heures
  • Fréquence de mise à jour de l’affichage : 0,2 mm, 0,4 mm
  • Dia. du plateau de pesée : 80 mm (90 mm en option)
  • Hauteur de la chambre de pesée : 218mm
  • Dimensions (P x L x H) : 37,6 x 21,4 x 31,6cm (14,8 x 8,4 x 12,4 in)
  • Poids net d’env. 7,8 kg
Balance Semi-Micro Secura modèle 225D :
  • Capacité de pesée : 60g, 120g, 220g
  • Précision affichage : 0,01mg, 0,01mg, 0,1mg
  • Répétabilité : 0,02mg, 0,04mg, 0,07mg
  • Linéarité : 0,1mg, 0,1mg, 0,2mg
  • Temps de stabilisation : 6, 6, 2 s
Balance Semi-Micro Secura modèle 125 :
  • Capacité de pesée : 60g, 120g
  • Précision affichage : 0,01mg, 0,01mg
  • Répétabilité : 0,02mg, 0,04mg
  • Linéarité : 0,1mg, 0,1mg
  • Temps de stabilisation : 6, 6 s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage isoCAL (réglage interne automatique)
Capacité 60 g, 120 g, 220 g
Type d’affichage Écran tactile
Précision affichage 0,01 ; 0,01 ; -0,1 mg
Format Semi-micro
Mise à niveau Contrôle de niveau intégré
Modèle Secura 225D
Reproductibilité 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
Temps de stabilisation 6/6/2 s
Type Balance semi-micro
Largeur (impériale) 8,4 in
Largeur (métrique) 214 mm
Hauteur (impériale) 12,4 in
Hauteur (impériale) de la cuve 8,5 in
Hauteur (métrique) 316 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 218 mm
Profondeur (impériale) 14,8 in
Profondeur (métrique) 376 mm
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100 à 240 V
Ampérage 10 A monophasé
Fréquence 50 Hz
Legal for Trade Class I