Includes
Adaptateur d’alimentation universel, câble de données USB, enveloppe protectrice, guide d’applications
divnbsp;/divulliDes pesées sans risque : le transfert de données vers une imprimante ou un ordinateur est bloqué lorsque la plupart des erreurs de fonctionnement courantes se produisent/liliPropose un contrôle du niveau amp;ndash une surveillance du niveau optoélectronique, une fonction d’alarme et une fonction interactive d’assistance à l’utilisateur/liliLa fonction SQmin programmée dans la balance permet la surveillance active de la plage de pesée USP/liliIsoCALamp;trade fournit une fonction interne de réglage et d’étalonnage entièrement automatique et motorisé avec un niveau d’action configurable/liliCal Audit Trail pour une documentation traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage à l’intérieur de la balance/liliImpressions conformes aux BPL avec horodatage correct, à l’aide d’une imprimante Sartorius GLP YDP30/liliLa protection par mot de passe empêche les modifications non autorisées des paramètres de pesée/liliLa conception innovante du boîtier permet un nettoyage facile pour des résultats complets/liliBague de centrage optimisée et contrôle niveau pour travailler dans des environnements à flux d’air laminaire/li/uldivnbsp;/divdivstrongSpécifications/strong/divulliÉtalonnage : étalonnage interne isoCAL ; étalonnage externe également disponible/liliNiveau de sécurité : configurable sur trois niveaux/liliUnités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N/liliIndicateur de stabilité : Oui/liliProtection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone/liliModèles vérifiés : Oui/liliChoix de la langue : anglais, français, espagnol/liliVerrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne/liliSortie : Mini-USB/liliPuissance : 100-240 V (universel)/li/uldivnbsp;/divdivstrongApplications/strong/divdivApplications standard : pesée ; densité ; pourcentage ; pesée de contrôle, maintien du pic, comptage ; conditions instables. Les applications spéciales de laboratoire comprennent le mélange, les composants, les statistiques et la conversion./div
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BPL, BPF |
| Type de connexion | Mini USB |
| Capacité | 1,1 kg |
| Type d’affichage | Affichage graphique couleur |
| Précision affichage | 10 mg |
| Format | Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight |
| Comprend | Adaptateur secteur universel, câble de données USB, couvercle d'utilisation, guide d'application. |
| Mise à niveau | Automatique |
| Linéarité | ± 20 mg |
| Matériau | Diamant, aluminium coulé sous pression, plastique ABS |
| Afficher plus |