Learn More
Sartorius Boîtes de Petri stériles
Code produit 10456551 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
90 mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10456551 60 mm 100 pièces
10720403 90 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10456551 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 1431160N
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez des boîtes de Petri stériles jetables de 60 mm (14-555-734) ou de 90 mm (14-555-735) de diamètre.
  • Jetable
  • Type 143
  • Conditionnement : Autostérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Jetable Usage unique
Forme Circulaire
Stérilité Stérile
Traitement de surface Advanced TC
Type Ensemble de boîtes de Petri
Conditionnement Auto-stérile
Diamètre (métrique) 60 mm