Learn More
Sartorius Boîtes de Petri stériles
Choisissez des boîtes de
Petri jetables stériles de 60 mm (14-555-734) ou 90 mm (14-555-735)
Marque: Sartorius 14311--90------N
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 6.42740kg
Description
- Jetable
- Type 143
- Conditionnement : Autostérile
Spécification
Jetable | |
Stérile | |
Auto-stérile | |
90 mm |