Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité Sterisart™ NF
BIOPHARMA
Code produit 11700965 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Méthode de stérilisation:
Irradiation aux rayons gamma
OEt
Composition des échantillons:
Liquides
Poudres facilement solubles
Comprend:
Adaptateur Luer universel, pointe à double aiguille longue, stérile et ventilé
Adaptateur Luer universel, pointe à double aiguille longue, stérile et ventilée, septum
Aiguille longue, aiguille de ventilation stérile, septum
Aiguille longue, ouverture latérale avec pointe solide
Deux pointes à double aiguille de longueur différente, stériles et ventilées
Deux pointes à double aiguille de longueur différente, une stérile ventilée avec septum
Longue aiguille double, stérile et ventilée
Longue pointe à double aiguille, stérile et ventilée, septum
Pointe courte à double aiguille, stérile et ventilée
Pointe courte à double aiguille, stérile et ventilée, avec septum
Raccord Luer (Lock), aiguille longue emballée individuellement, évent stérile
Raccord Luer-Lock femelle
Système de tubes avec deux pointes métalliques à double aiguille de longueur différente
aiguille longue, aiguille de ventilation stérile conditionnée sous emballage individuel
Option d’échantillonnage:
Sans septum
Septum
Conditionnement:
10 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Méthode de stérilisation Composition des échantillons Comprend Option d’échantillonnage unitSize
11700965 Irradiation aux rayons gamma Liquides Longue pointe à double aiguille, stérile et ventilée, septum Septum 10 pièces
10687683 OEt Liquides Longue aiguille double, stérile et ventilée Sans septum 10 pièces
11790955 Irradiation aux rayons gamma Liquides Longue aiguille double, stérile et ventilée Sans septum 10 pièces
11720965 Irradiation aux rayons gamma Liquides aiguille longue, aiguille de ventilation stérile conditionnée sous emballage individuel Sans septum 10 pièces
11740965 Irradiation aux rayons gamma Liquides Raccord Luer (Lock), aiguille longue emballée individuellement, évent stérile Sans septum 10 pièces
11730975 Irradiation aux rayons gamma Liquides Raccord Luer-Lock femelle Sans septum 10 pièces
11750965 Irradiation aux rayons gamma Liquides Adaptateur Luer universel, pointe à double aiguille longue, stérile et ventilé Sans septum 10 pièces
11770965 Irradiation aux rayons gamma Liquides Système de tubes avec deux pointes métalliques à double aiguille de longueur différente Sans septum -
11720975 Irradiation aux rayons gamma Liquides Aiguille longue, ouverture latérale avec pointe solide Sans septum 10 pièces
11790965 Irradiation aux rayons gamma Poudres facilement solubles Deux pointes à double aiguille de longueur différente, stériles et ventilées Sans septum 10 pièces
11710975 Irradiation aux rayons gamma Liquides Pointe courte à double aiguille, stérile et ventilée Sans septum 10 pièces
11730965 Irradiation aux rayons gamma Liquides Aiguille longue, aiguille de ventilation stérile, septum Septum 10 pièces
15972530 Irradiation aux rayons gamma Liquides Pointe courte à double aiguille, stérile et ventilée, avec septum Septum 10 pièces
11760965 Irradiation aux rayons gamma Liquides Adaptateur Luer universel, pointe à double aiguille longue, stérile et ventilée, septum Septum 10 pièces
11700975 Irradiation aux rayons gamma Poudres facilement solubles Deux pointes à double aiguille de longueur différente, une stérile ventilée avec septum Septum 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 11700965 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 16466GSD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    953.96€
    638.37€ / 10 pièces
    Économisez 315.59€
    33% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système entièrement clos destiné à contrôler la stérilité des produits pharmaceutiques, des récipients ouverts, des récipients fermés, des seringues pré-remplies, des poudres et des équipements médicaux. Le système de contrôle de stérilité Sartorius Steri
Les pharmacopées internationales exigent la stérilité complète des produits pharmaceutiques injectés dans le flux sanguin ou pénétrant dans le corps sous la surface de la peau. En tant que fabricant de ces produits, vous êtes tenu de fournir une preuve de stérilité du lot du produit final. Sterisart™ NF est un système entièrement clos pour les tests de stérilité des produits pharmaceutiques. Il se base sur la méthode du filtre à membrane tout en éliminant la procédure de manipulation des filtres. Ainsi, le principal risque de contamination secondaire et de faux positifs est éliminé. Une pompe péristaltique transfère l’échantillon dans les unités de filtration et, après rinçage, les unités de filtration sont remplies du milieu et utilisées pour l’incubation des filtres sans contact avec l’environnement.
  • fiable Sartochem™ membrane
  • Haute rétention des microbes
  • Adsorption faible
  • Stabilité mécanique élevée
  • Pinces pour tubes à code couleur pré-installées
  • Marques graduées faciles à lire
  • Facile à utiliser (plusieurs adaptateurs pratiques disponibles)
  • Identification du numéro de produit / lot
  • Conditionnement imperméable au gaz pour une protection contre les stérilisants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 4 oz.
Capacité (métrique) 120 mL
À utiliser avec (application) Contrôle de stérilité
À utiliser avec (équipement) Bouteilles en verre fermées avec septum
Modèle Sterisart Consommables
Température (impériale) 122°F
max. (métrique) 50°C
Zone de filtration 15,7 cm
Comprend Longue pointe à double aiguille, stérile et ventilée, septum
Porosité 0,45 μm
Pression de fonctionnement 3 bars à 20°C
Type d’échantillon Gros volumes de médicaments administrés par voie parentérale
Composition des échantillons Liquides
Option d’échantillonnage Septum
Méthode de stérilisation Irradiation aux rayons gamma