Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité Sterisart™ NF
BIOPHARMA
Code produit 11730965 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Méthode de stérilisation:
Irradiation aux rayons gamma
Comprend:
Adaptateur Luer universel, longue pointe double aiguille, ventilation stérile, cloison nasale
Aiguille longue, aiguille de ventilation stérile, cloison nasale
Aiguille longue, aiguille stérile à évacuation stérile
Long spike à double aiguille, ventilation stérile, cloison nasale
Longue pointe à double aiguille, stérile à évents
Petite pointe à double aiguille, ventilée stérile, avec septum
Système de tuyau avec deux pointes métalliques à double aiguille de longueurs différentes
Conditionnement:
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Méthode de stérilisation Comprend Conditionnement
11730965 Irradiation aux rayons gamma Aiguille longue, aiguille de ventilation stérile, cloison nasale 10 pièces
11700965 Irradiation aux rayons gamma Long spike à double aiguille, ventilation stérile, cloison nasale 10 pièces
11790955 Irradiation aux rayons gamma Longue pointe à double aiguille, stérile à évents 10 pièces
11720965 Irradiation aux rayons gamma Aiguille longue, aiguille stérile à évacuation stérile 10 pièces
11770965 Irradiation aux rayons gamma Système de tuyau avec deux pointes métalliques à double aiguille de longueurs différentes -
15972530 Irradiation aux rayons gamma Petite pointe à double aiguille, ventilée stérile, avec septum 10 pièces
11760965 Irradiation aux rayons gamma Adaptateur Luer universel, longue pointe double aiguille, ventilation stérile, cloison nasale 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11730965 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 16467GSD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00€
    632.59€ / 10 pièces
    Économisez 77.41€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Système entièrement clos destiné à contrôler la stérilité des produits pharmaceutiques, des récipients ouverts, des récipients fermés, des seringues pré-remplies, des poudres et des équipements médicaux. Le système de contrôle de stérilité Sartorius Steri
Les pharmacopées internationales exigent la stérilité complète des produits pharmaceutiques injectés dans le flux sanguin ou pénétrant dans le corps sous la surface de la peau. En tant que fabricant de ces produits, vous êtes tenu de fournir une preuve de stérilité du lot du produit final. Sterisart™ NF est un système entièrement clos pour les tests de stérilité des produits pharmaceutiques. Il se base sur la méthode du filtre à membrane tout en éliminant la procédure de manipulation des filtres. Ainsi, le principal risque de contamination secondaire et de faux positifs est éliminé. Une pompe péristaltique transfère l’échantillon dans les unités de filtration et, après rinçage, les unités de filtration sont remplies du milieu et utilisées pour l’incubation des filtres sans contact avec l’environnement.
  • fiable Sartochem™ membrane
  • Haute rétention des microbes
  • Adsorption faible
  • Stabilité mécanique élevée
  • Pinces pour tubes à code couleur pré-installées
  • Marques graduées faciles à lire
  • Facile à utiliser (plusieurs adaptateurs pratiques disponibles)
  • Identification du numéro de produit / lot
  • Conditionnement imperméable au gaz pour une protection contre les stérilisants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Particle Retention 0.45 μm
Porosité 0,45 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 15,7 cm
À utiliser avec (application) Contrôle de stérilité
Comprend Aiguille longue, aiguille de ventilation stérile, cloison nasale
Pression max. 3 bars à 20 °C
Type d’échantillon LVP, SVP
Méthode de stérilisation Irradiation aux rayons gamma
Température (impériale) max. 122 °F
Température (métrique) Max 50°C
Type Sterisart System
Volume (impérial) 4 oz
Volume (métrique) 120 mL
Type de bouchon Septum