Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité Sterisart™ NF
BIOPHARMA
Code produit 11790965 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Sterisart NF gamma ; deux pointes à double aiguille de longueurs différentes, à ventilation stérile
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11790965 Sterisart NF gamma ; deux pointes à double aiguille de longueurs différentes, à ventilation stérile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11790965 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 16475GBD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00€
    618.71€ / 10 pièces
    Économisez 76.29€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Système entièrement clos destiné à contrôler la stérilité des produits pharmaceutiques, des récipients ouverts, des récipients fermés, des seringues pré-remplies, des poudres et des équipements médicaux. Le système de contrôle de stérilité Sartorius Steri
Les pharmacopées internationales exigent la stérilité complète des produits pharmaceutiques injectés dans le flux sanguin ou pénétrant dans le corps sous la surface de la peau. En tant que fabricant de ces produits, vous êtes tenu de fournir une preuve de stérilité du lot du produit final. Sterisart™ NF est un système entièrement clos pour les tests de stérilité des produits pharmaceutiques. Il se base sur la méthode du filtre à membrane tout en éliminant la procédure de manipulation des filtres. Ainsi, le principal risque de contamination secondaire et de faux positifs est éliminé. Une pompe péristaltique transfère l’échantillon dans les unités de filtration et, après rinçage, les unités de filtration sont remplies du milieu et utilisées pour l’incubation des filtres sans contact avec l’environnement.
  • fiable Sartochem™ membrane
  • Haute rétention des microbes
  • Adsorption faible
  • Stabilité mécanique élevée
  • Pinces pour tubes à code couleur pré-installées
  • Marques graduées faciles à lire
  • Facile à utiliser (plusieurs adaptateurs pratiques disponibles)
  • Identification du numéro de produit / lot
  • Conditionnement imperméable au gaz pour une protection contre les stérilisants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Porosité 0,45 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 15,7 cm
À utiliser avec (application) Contrôle de stérilité
Comprend Deux pointes à double aiguille de longueurs différentes, ventilées stériles
Pression max. 3 bars à 20 °C
Type d’échantillon Lyophilisats, poudres solubles, antibiotiques liquides
Méthode de stérilisation Irradiation aux rayons gamma
Température (impériale) max. 122 °F
Température (métrique) Max 50°C
Volume (impérial) 4 oz
Volume (métrique) 120 mL
Type de bouchon Sans septum