Learn More
Sartorius Pompes à vide hybrides
Code produit 16383066 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Profondeur (métrique):
18,7 cm
22,5 cm
Alimentation électrique:
110 V, 60 Hz
220 V, 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Alimentation électrique unitSize
16383066 22,5 cm 220 V, 50 Hz 1 pièce
15922540 22,5 cm 110 V, 60 Hz 1 pièce
10654911 18,7 cm 220 V, 50 Hz 1 pièce
15972540 18,7 cm 110 V, 60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16383066 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 16612
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompes à membrane en néoprène avec faible niveau de bruit, sans huile et sans entretien pour un vide fiable
Le Microsart™ La pompe à vide de laboratoire e.jet est conçue pour créer un vide suffisant pour la filtration et, contrairement aux pompes à vide traditionnelles, elle permet le transfert simultané du liquide filtré vers les déchets. Le Microsart™ La pompe de transfert e.jet est idéale pour la filtration d'échantillons en microbiologie, atteignant une pression transmembranaire inférieure à 700 mbar, conformément aux normes en vigueur. ISO 8199 (Qualité de l'eau - Directives générales sur le dénombrement des micro-organismes par culture). Des débits constants et un vide maximal défini garantissent une filtration homogène et fiable. Le Microsart™ La pompe de transfert e.jet réduit considérablement la complexité d'utilisation et constitue un accessoire idéal pour les collecteurs à 3 branches et à 1 branche.
Le Microsart™ e.jet est conçu pour pomper aussi bien les gaz que les liquides, ce qui signifie qu'il n'y a aucune perte d'efficacité ni aucun dysfonctionnement dû à l'eau aspirée dans la tête de pompe. La série de pompes à vide Microsart™ maxi.vac et Microsart™ mini.vac fournit une technologie de pointe pour une utilisation quotidienne en laboratoire de microbiologie. Ces pompes à membrane électriques en néoprène ne requièrent pas d’huile ni d’entretien et présentent un faible niveau de bruit. Le vide produit par ces pompes est contrôlé et peut facilement être ajusté selon vos spécifications. Ainsi, les cellules sensibles (p. ex. les bactéries) sont concentrées sur la surface d’un filtre à membrane dans de meilleures conditions, ce qui entraîne une diminution de la mortalité des cellules, des taux de récupération plus élevés et des temps d’incubation plus courts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 13 mbar
Alimentation électrique 220 V, 50 Hz
Dimensions (L x l x H) 13,3 x 9,8 x 8,9 po (338 x 250 x 225 mm)
Profondeur (métrique) 22,5 cm
Puissance 120 w
Poids (impériale) 21,6 lb
Poids (métrique) 9,8 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Débit 26 l/min
À utiliser avec Combisart
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (impériale) 8,9 po
Hauteur totale (métrique) 25 cm
Longueur totale (impériale) 13,3 in
Longueur totale (métrique) 338 mm
Largeur totale (impériale) 13,3 po
Largeur totale (métrique) 250 mm
Type de pompe Pompe à vide
Applications Plusieurs cycles de filtration avec des collecteurs multibranches pour l’énumération des microbes
Tension 220 V