Learn More
Sartorius Ensembles d’ultrafiltration jetables Vivaspin™ 100
BIOPHARMA
Code produit 10275901 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Quantité:
10 Paquets
2 Paquets
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Quantité unitSize
10275901 30 kDa 10 Paquets 10 pièces
10489321 10 kDa 2 Paquets 2 pièces
10751733 10 kDa 10 Paquets 10 pièces
10066861 5 kDa 10 Paquets -
10154141 30 kDa 2 Paquets -
10194091 5 kDa 2 Paquets -
10757632 50 kDa 2 Paquets 2 pièces
10757822 50 kDa 10 Paquets 10 pièces
10409711 100 kDa 2 Paquets 2 pièces
10552692 100 kDa 10 Paquets 10 pièces
10194281 300 kDa 2 Paquets 2 pièces
10066871 300 kDa 10 Paquets 10 pièces
10076871 0,2 μm 2 Paquets 2 pièces
10302222 1000 kDa 10 Paquets 10 pièces
10290242 0,2 μm 10 Paquets 10 pièces
10619161 1000 kDa 2 Paquets 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10275901 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VC1022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    533.89€
    467.00€ / 10 pièces
    Économisez 66.89€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le Vivaspin™ 100 possède la plus grande capacité de tout dispositif d’ultrafiltration centrifuge, pour une manipulation facile et pratique de volumes d’échantillons plus importants.
  • Pour la concentration d’échantillons jusqu’à 98 ml
    • Peut être utilisé dans une centrifugeuse ou pour la filtration sous pression
  • Associe la simplicité d’utilisation des dispositifs centrifuges à la flexibilité et au contrôle offerts par les cellules d’ultrafiltration sous pression
  • Montage facile
    • Ne nécessite aucune connexion de tubulure ni aucun mécanisme d’agitation
    • Peut être adapté à la disponibilité de l’équipement ou aux préférences spécifiques de l’utilisateur
  • Par souci de commodité, les unités sont simplement centrifugées dans une centrifugeuse à grande capacité (portoirs acceptant des flacons de 250 ml)
  • Pour un meilleur contrôle des procédés, la pression du gaz peut être associée à une agitation orbitale délicate
  • Pour la plus haute simplicité d’utilisation avec un minimum de besoins en équipement, le dispositif est mis sous pression, puis laissé sur une paillasse ou dans un réfrigérateur
  • Le concentrateur est doté d'une membrane verticale qui minimise l'encrassement, tandis que la butée intégrée de 350 μL empêchera la concentration de se dessécher.
Caractéristiques:
  • Manipulation facile
  • Membrane en PES à débit élevé
  • Double membrane verticale pour une concentration ultrarapide
  • Haute récupération du rétentat (90 %)
  • Souplesse totale des procédés
  • Compatible avec les rotors libres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
Type de filtre Ultrafiltration
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
Matériau (membrane) PES
MWCO 30 kDa
Volume d’échantillon 20 à 98 ml
Stérilité Non stérile
Quantité 10 Paquets
Type Concentrateur centrifuge
Volume (métrique) 98 mL