Description
- Pour la concentration d’échantillons jusqu’à 98 ml
- Peut être utilisé dans une centrifugeuse ou pour la filtration sous pression
- Associe la simplicité d’utilisation des dispositifs centrifuges à la flexibilité et au contrôle offerts par les cellules d’ultrafiltration sous pression
- Montage facile
- Ne nécessite aucune connexion de tubulure ni aucun mécanisme d’agitation
- Peut être adapté à la disponibilité de l’équipement ou aux préférences spécifiques de l’utilisateur
- Par souci de commodité, les unités sont simplement centrifugées dans une centrifugeuse à grande capacité (portoirs acceptant des flacons de 250 ml)
- Pour un meilleur contrôle des procédés, la pression du gaz peut être associée à une agitation orbitale délicate
- Pour la plus haute simplicité d’utilisation avec un minimum de besoins en équipement, le dispositif est mis sous pression, puis laissé sur une paillasse ou dans un réfrigérateur
- Le concentrateur est doté d'une membrane verticale qui minimise l'encrassement, tandis que la butée intégrée de 350 μL empêchera la concentration de se dessécher.
Caractéristiques:
- Manipulation facile
- Membrane en PES à débit élevé
- Double membrane verticale pour une concentration ultrarapide
- Haute récupération du rétentat (90 %)
- Souplesse totale des procédés
- Compatible avec les rotors libres
Spécification
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse |
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Volume d’échantillon | 0,5 à 2,5 ml |
| Stérilité | Non stérile |
| Force max. | 5 bar |
| Quantité | 2 Paquets |
| Type | Concentrateur centrifuge |
| Afficher plus |