Description
Le Vivacell 250 représente un concept totalement nouveau pour la concentration d’échantillons biologiques plus volumineux par ultrafiltration sous pression. Il offre de nombreux avantages par rapport aux cellules à agitation. Le Vivacell 250 prend en charge une plage de volumes allant de 50 ml à 250 ml et peut, pour un maximum de simplicité, être utilisé sur la paillasse ou dans un réfrigérateur. Une concentration plus rapide est obtenue à l’aide d’une agitation orbitale douce, ce qui réduit en même temps les effets de cisaillement. Le Vivacell 250 est doté de modules de concentration avec des membranes verticales afin de minimiser l’encrassement. La butée conique unique intégrée au fond de l’insert à membrane permet de réaliser une concentration jusqu’à >1 ml. La configuration de l’unité et l’échange des inserts à membrane sont extrêmement faciles. Le processus de concentration peut être surveillé à travers une fenêtre d’inspection dotée de graduations du volume.
- Manipulation facile
- Membrane en PES à débit élevé
- Conception de membrane verticale pour une concentration ultrarapide
- Haute récupération du rétentat >90 %
- Unité réutilisable, seul l’insert à membrane doit être remplacé
Besoin de vitesse
À utiliser soit sur pieds sur une paillasse, soit dans un réfrigérateur pour un maximum de simplicité, ou à utiliser sur un agitateur de laboratoire pour des concentrations plus rapides. La butée conique unique intégrée au fond de l’insert à membrane permet de réaliser des concentrations jusqu’à <1 ml. Le mouvement vortex doux contrôle la polarisation de la membrane tout en réduisant considérablement les effets de cisaillement typiques des mécanismes d’agitation. La mise en place ou le remplacement de la membrane ne prend que quelques secondes. Des raccords de connexion rapides et un bouchon à vis simple renforcent davantage la simplicité d’utilisation.
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 50 kDa |
| Quantité | 5/boîte |