Description
Vivacon 2 sont des dispositifs centrifuges pour la concentration d'ADN et les applications d'échange de tampon pour des échantillons jusqu'à 2 ml. Pour des performances optimales avec des échantillons très dilués, par exemple des spécimens médico-légaux, Vivacon 2 est équipé d'un système breveté Hydrosart™ Membranes de cellulose régénérée présentant des propriétés de liaison non spécifiques extrêmement faibles et un flux élevé. Des taux de récupération élevés et une excellente reproductibilité sont associés à un grand confort grâce à la graduation du volume et les seuils de poids moléculaire imprimés sur les dispositifs individuels. Vivacon 2 présente une conception de membrane horizontale optimale pour le fractionnement de l'ADN (élimination des amorces) ainsi que pour le fractionnement des protéines (élimination des peptides). La possibilité d’une centrifugation inverse après le traitement des échantillons garantit la récupération totale du concentrat, ce qui est particulièrement important lorsque vous travaillez avec des faibles concentrations d’échantillons.
- Manipulation pratique dans les rotors à angle fixe
- Matériau à liaison faible
- Possibilité de centrifugation inverse
- Graduation et seuil de rétention des molécules imprimés sur le dispositif
- Récupération complète et hautement reproductible du concentrat
Spécification
Spécification
| Concentration | 50 ng/ml |
| Temps de concentration | 30 min |
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| Matériau | Polycarbonate |
| Matériau (membrane) | Cellulose |
| MWCO | 100 kDa |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 0,95 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Concentration d’ADN, dessalage, échange de tampon, fractionnement |
| Force max. | 2500 ×g |
| Afficher plus |