Learn More
Sartorius Module Vivaflow™ 200
BIOPHARMA
Code produit 15993030 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique) de rétention:
5,3 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) de rétention unitSize
15993030 5,3 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15993030 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VF20H9
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le module Vivaflow™ 200 est une cassette de laboratoire à flux transversal prête à l’emploi. Réutilisable. Optimal pour la concentration de surnageant et de virus dans les cultures cellulaires. Débit et récupération élevés.
  • Vivaflow™ 200 est une cassette pour écoulement transversal de laboratoire prête à l’emploi et réutilisable pour la concentration d’échantillons jusqu’à 5 L.
  • La surface de la membrane par dispositif est de 200 cm2.
  • Une unité comprend tous les accessoires nécessaires pour le fonctionnement du dispositif avec une pompe de laboratoire et une tête de pompe de taille 16.
  • Pour accélérer la concentration, deux cassettes peuvent fonctionner en simultané.
  • La cassette Vivaflow™ 200 est parfaitement adaptée à des applications comme la concentration de surnageants de culture tissulaire, de virus et d’eau, par exemple dans des installations de pisciculture.
  • Ce produit économique offre une référence en matière de facilité d’utilisation, de fiabilité et de flexibilité inégalées par tout système de filtration de laboratoire existant sur le marché.
  • Le circuit de recirculation à canal étroit en zigzag des modules permet d’atteindre des vitesses élevées d’écoulement transversal, à une vitesse minimale de la pompe.
  • Un seul module de 200 cm2 concentre généralement 1 L par un facteur de 50 en moins de 30 min. Deux modules Vivaflow™ 200 peuvent également être utilisés en parallèle pour une concentration de 5 L en moins de 75 minutes.
  • La récupération quasi totale du concentrat est obtenue avec un seul rinçage final.
  • Vivaflow™ 200 peut être facilement nettoyé et réutilisé plusieurs fois.
  • Tous les accessoires pour la concentration des échantillons, à l’exception d’une pompe péristaltique avec une tête de pompe pour tubulure de calibre 16 , sont inclus dans l’emballage pour l’utilisation d’une seule cassette.
  • Un réservoir de diafiltration scellé de 500 ml peut être ajouté au système pour un échange rapide et pratique des tampons.
Équipement requis :
  • L’ensemble Vivaflow™ 200 standard est livré avec des tubulures, un indicateur de pression, un réducteur de débit et une tubulure de pompe haute pression.
  • Une simple pompe péristaltique dotée d’une tête de pompe capable de prendre en charge une tubulure d’un dia. ext. de 6,4 mm (calibre 16) suffit.
Utilisation de 2 cassettes Vivaflow™ 200 en parallèle :
  • Pour accélérer la concentration, deux cassettes Vivaflow™ 200 peuvent facilement être connectées à l’aide d’un connecteur Y préfixé avec les tailles et raccords de tubulure corrects (tubulure de taille 16 pour connecter les deux unités Vivaflow™ 200, tubulure de taille 15 pour la pompe).
  • Veuillez noter qu’une tête de pompe de taille 15 est nécessaire pour exécuter deux Vivaflow™ en parallèle.
  • Débit et récupération élevés.
  • Boîtier transparent pour la surveillance des procédés.
  • Cassettes uniques prêtes à l’emploi.
  • Installation facile de 2 cassettes pour une utilisation en parallèle.
  • Produit réutilisable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Jetable Réutilisable
Type de filtre TFF / écoulement transversal
Matériau Acrylique
Matériau (membrane) Hydrosart
Volume d’échantillon 2.5 L
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 200 cm2
À utiliser avec (application) Concentration de dessalage et échange de tampons
Pression max. 4 bar (58 psi)
Quantité 1 de chaque
Température (impériale) max. 60°C (140°F)
Type Cassette TFF
Volume (métrique) 0,5 à 5 L
Volume (métrique) de rétention 5,3 mL
Hauteur (impériale) 5,43 in
Hauteur (métrique) 13,8 cm