Learn More
Sartorius Vivaflow™ Cassettes à flux croisé 50R
BIOPHARMA
Code produit 15983030 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Conditionnement
15983030 100 kDa 1 pièce
15730258 5 kDa 1 pièce
15198279 30 kDa 1 pièce
15178279 10 kDa 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15983030 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VF05H4
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
En stock
Includes
Manomètre, réducteur de débit et tubulure et raccords péristaltiques en PVC de taille 16
Dispositifs prêts-à-l’emploi pour écoulement transversal de laboratoire uniques, pour la concentration d’échantillons tels que les virus et les anticorps
  • Dispositif réutilisable à faible contrainte Hydrosart™ membrane (cellulose régénérée modifiée)
  • Pour la concentration d'échantillons jusqu'à 1 L
  • La surface de membrane active par dispositif est de 50 cm² .
  • Chaque unité est livrée avec tous les accessoires nécessaires au fonctionnement de l'appareil, équipé d'une pompe de laboratoire et d'une tête de pompe de taille 16.
  • Pour accélérer la concentration, deux cassettes peuvent fonctionner en simultané
  • Boîtier principal en acrylique et canal d’écoulement
  • Support de membrane en PP
  • Nylon raccords et tubes en PVC
  • Compatible avec une solution de NaOH 1M pour le nettoyage et la dépyrogénation
  • Débit et récupération élevés
  • L x l x H : 100 x 24 x 100 mm
  • Débit de la pompe : 200 à 400 mL/min
  • Pression maximale : 45 psi
  • Température maximale : 60 °C
  • Concentration d’anticorps / de protéines recombinantes / diafiltration dans la recherche biopharmaceutique
  • Concentration de petits lots de protéines pour la production à des fins diagnostiques
  • Concentration de virus à partir de surnageants de culture cellulaire ou d’échantillons environnementaux
  • Concentration de nanoparticules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Ultrafiltration
Format Cassette
Matériau Acrylique
Matériau (membrane) Cellulose
MWCO 100 kDa
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Concentration des virus et des anticorps
Comprend Manomètre, réducteur de débit et tubulure et raccords péristaltiques en PVC de taille 16
Type d’échantillon Protéines, virus, nanoparticules
Type Cassette pour écoulement transversal
Volume (métrique) 100 mL à 1 L
À utiliser avec (équipement) Labscale Système TFF
Volume d’échantillon 1 L