Learn More
Sartorius 100 Kit AdenoPACK Vivapure™
Code produit 10574893 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration en endotoxines:
< 0,025 UE/ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration en endotoxines Conditionnement
10574893 < 0,025 UE/ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10574893 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VSAVPQ101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.00€
    748.00€ / 1 pièces
    Économisez 42.00€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Purification rapide jusqu'à 1 x 10¹³ particules virales
particules virales Vivapure AdenoPACK 100 est parfaitement adapté à la purification d'adénovirus à partir de cultures cellulaires jusqu'à 200 ml pour la transfection in vitro. Ce kit flexible contient deux unités AdenoPACK 100, qui peuvent être utilisées soit en tandem pour la purification de jusqu'à 200 ml de surnageant de culture cellulaire, soit individuellement pour la purification du virus à partir de jusqu'à 60 ml de culture cellulaire. La purification est poursuivie manuellement avec une seringue fixée en option à un support de cornue. Cependant, pour une plus grande commodité, des protocoles sont fournis pour mener à bien la purification des virus avec une pompe péristaltique ou avec une pompe à perfusion (en option), en plus des instructions détaillées pour un fonctionnement manuel fourni avec le kit. Les accessoires nécessaires pour le fonctionnement avec une pompe sont fournis individuellement.
Processus ultra-rapide : terminé en 2 heures
Récupérations élevées des virus
Pratique et simple d’utilisation
Pour le traitement de 20 à 200 ml de surnageants cellulaires
  • Processus à grande vitesse : effectuée en 2 heures Récupération élevées de virus Pratique, facile à utiliser Pour le traitement de 20 à 200 ml de surnageants de cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Fast Trap Adenovirus Purification and Concentration Kit
Concentration en endotoxines < 0,025 UE/ml
Taille de l’échantillon 20 à 200 ml de surnageant d’adénovirus
Contenu et stockage -20°C