Learn More
Sartorius Kit de purification et de concentration LentiSELECT1000 Vivapure™
BIOPHARMA
Code produit 11730865 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de l’échantillon:
1 000 ml de surnageants Lentivirus
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de l’échantillon unitSize
11730865 1 000 ml de surnageants Lentivirus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11730865 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VSLVPQ1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Purification rapide de particules jusqu’à 3 109 particules virales
Vivapure™ LentiSELECT 1000 est un kit à pompe pour la purification de lentivirus pseudotypés VSV-G. Le protocole rapide de 6 heures permet de récupérer 4 à 5 x 10⁹ particules infectieuses par ml (volume total 2 ml) à partir de 1000 ml de surnageant de culture cellulaire.
Ce kit est conçu pour être utilisé avec une pompe de laboratoire et contient tous les tampons et dispositifs d'ultrafiltration nécessaires pour une utilisation optimale. La méthode traditionnelle d'ultracentrifugation, longue et fastidieuse, est remplacée par cette méthode rapide et simple. Vivapure Kit LentiSELECT 1000.
En règle générale, pour un vecteur à rendement normal, une culture cellulaire de 1000 mL purifiée à l'aide de cette méthode donnera jusqu'à 4-5 x 10 9 particules infectieuses dans 1 mL (volume total 2 mL).
  • Rapide
  • Non toxique
  • Meilleure pureté que la pelletisation par ultracentrifugation
  • Pratique
  • Solution économique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille de l’échantillon 1 000 ml de surnageants Lentivirus
Cible de purification Cultures cellulaires de 40 à 1000 mL
À utiliser avec (application) Vecteurs lentiviraux pseudotypés VSV-G