Learn More
Sartorius Kit de purification et de concentration LentiSELECT40 Vivapure™
BIOPHARMA
Code produit 11720865 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de l’échantillon:
4 x 40 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de l’échantillon Conditionnement
11720865 4 x 40 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11720865 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VSLVPQ040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00€
    836.00€ / 1 pièces
    Économisez 49.00€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-02-2027
Purification rapide jusqu'à 8 x 10⁸ particules virales
Vivapure LentiSELECT 40 est parfaitement adapté à la purification des lentivirus à partir de cultures cellulaires jusqu'à 40 ml et contient tous les composants nécessaires pour quatre purifications. Jusqu'à 8 x 10 8 particules virales sont récupérées en moins d'une heure. Contrairement aux méthodes d'ultracentrifugation traditionnelles, la purification des virus par Vivapure LentiSELECT est rapide et simple, et ne nécessite pas d'équipement coûteux comme une ultracentrifugeuse. En outre, cette procédure chromatographique produit des échantillons de virus purs, contrairement au pellet brut de l’ultracentrifugeuse, ce qui améliore la reproductibilité et augmente l’efficacité du transfert de gène.
  • Rapide
  • Non toxique
  • Meilleure pureté que la pelletisation par ultracentrifugation
  • Pratique
  • Solution économique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Fast Trap Adenovirus Purification and Concentration Kit
Taille de l’échantillon 4 x 40 ml
Cible de purification Cultures cellulaires de 40 à 1000 mL
À utiliser avec (application) Vecteurs lentiviraux pseudotypés VSV-G