Learn More
Sartorius™ Concentrateur centrifuge Vivaspin™ 2 avec une membrane en cellulose régénérée (CR) Hydrosart™
Tous les produits Sartorius Produits
Description
Vivaspin Les concentrateurs sont conçus pour la concentration ou la diafiltration de volumes d'échantillons initiaux allant jusqu'à 3 mL et peuvent être utilisés avec des rotors à godets oscillants ou à angle fixe qui acceptent des tubes à centrifuger de 15 mL. La membrane verticale et la chambre de filtration à canal mince brevetées (US 5 647 990) du Vivaspin minimisent l’encrassement de la membrane et fournissent des concentrations à grande vitesse pour les solutions ayant des charges de particules identiques. La vitesse de Vivaspin L'association de ces produits à faible surface interne et à faible surface membranaire permet une récupération supérieure à partir de solutions très diluées. Le Vivaspin 2 offre également une flexibilité pour l'optimisation des processus : il est possible d’effectuer un pipetage direct du concentré depuis le fond incliné (intégré au fond du concentrateur) ou une centrifugation inverse du concentrat dans le bouchon de récupération (qui peut être scellé avant stockage). Les deux méthodes permettent de récupérer la quasi-totalité du concentrat.
- Récupération élevée du rétentat > 90%
- Conception de membrane verticale pour une concentration ultrarapide
- Compatibilité universelle du rotor
- Concentration sûre de l’échantillon grâce au volume de la butée
- Récupération pratique du concentrat par pipetage
- Recentrifugation en option pour une meilleure récupération du concentrat
- Graduation du volume pour une lecture / surveillance facile
Spécification
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor à godets oscillants (3 ml), rotor à angles fixes (2 ml) |
| Matériau (membrane) | Hydrosart |
| MWCO | 10 kDa |
| Volume d’échantillon | Jusqu'à 3 mL |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 25/boîte |
| Type | Concentrateur centrifuge |
| Volume (métrique) | 3 mL |
| Afficher plus |