Learn More
Sartorius™ Concentrateurs centrifuges Vivaspin™ 500
BIOPHARMA
Code produit 10125580 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 K, 10 K, 30 K, 50 K, 100 K Da, 5 de chaque
5 kDa
50 kDa
Quantité:
100/boîte
25/boîte
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Quantité Conditionnement
10125580 10 kDa 100/boîte 100 pièces
10019460 10 kDa 25/boîte 25 pièces
10719001 5 kDa 100/boîte 100 pièces
10029510 5 kDa 25/boîte 25 pièces
10681842 30 kDa 25/boîte 25 pièces
10029470 50 kDa 25/boîte 25 pièces
10375361 100 kDa 25/boîte 25 pièces
10459512 50 kDa 100/boîte 100 pièces
10073930 30 kDa 100/boîte 100 pièces
10499701 300 kDa 25/boîte 25 pièces
10223621 100 kDa 100/boîte 100 pièces
10767052 300 kDa 100/boîte 100 pièces
10727632 1000 kDa 25/boîte 25 pièces
10174281 1000 kDa 100/boîte 100 pièces
10184281 - 25/boîte 25 pièces
10658961 - 100/boîte 100 pièces
10440282 3 kDa 25/boîte 25 pièces
10488742 5 K, 10 K, 30 K, 50 K, 100 K Da, 5 de chaque 25/boîte 25 pièces
10689151 3 kDa 100/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 10125580 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur VS0102
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une procédure de concentration simple en une étape. Les concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin™ 500 sont des dispositifs d’ultrafiltration jetables destinés à la concentration des échantillons biologiques, avec des volumes de départ allant jusqu’à 500 μl. Disponibles avec des membranes en PES dans une large gamme de seuils de poids moléculaire.
Une procédure de concentration simple en une étape. Sartorius Vivaspin™ Les concentrations centrifugeuses de 500 sont des dispositifs d’hyperfiltration jetables pour la concentration d’échantillons biologiques avec des volumes de départ allant jusqu’à 500 μL. Disponibles avec des membranes en PES offrant de nombreux seuils de rétention des molécules.
  • Conception brevetée de membrane verticale et chambre de filtration à canal mince qui réduit l’encrassement des membranes et accélère la vitesse de concentration
  • Récupérations de concentrés > 90 % peuvent être atteints en moins de 30 minutes
  • Les fonds inclinés empêche la concentration jusqu’à épuisement pour une concentration d’échantillon sûre
  • Compatibilité universelle du rotor : Utilisation possible dans des rotors à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 2,2 ml
  • Membranes en PES à débit élevé pour une concentration ultrarapide
  • Récupération pratique du concentrat par pipetage
  • Boîtier transparent avec graduation du volume pour une lecture / surveillance facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
Type de filtre Ultrafiltration
Matériau (membrane) PES
MWCO 10 kDa
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 64,5m m2
Matériau de boîtiers Polycarbonate
Quantité 100/boîte
Type Centrifugal Concentrators
Volume (métrique) 500 μl
Longueur (métrique) 50 mm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
Volume d’échantillon 500 mL