Learn More
Sartorius Concentrateurs centrifuges Vivaspin™ 6
BIOPHARMA
Code produit 10767461 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Kit de démarrage : 5 000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 kDa, 5 de chaque
Quantité:
100/boîte
25/boîte
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Quantité unitSize
10767461 5 kDa 25/boîte 25 pièces
16656752 10 kDa 25/boîte 25 pièces
10421243 10 kDa 100/boîte 100 pièces
16676752 10 kDa 100/boîte 100 pièces
10293471 5 kDa 100/boîte 100 pièces
10029460 30 kDa 25/boîte 25 pièces
10384981 30 kDa 100/boîte 100 pièces
10395021 50 kDa 25/boîte 25 pièces
10588191 50 kDa 100/boîte 100 pièces
10120901 100 kDa 100/boîte 100 pièces
10009640 100 kDa 25/boîte 25 pièces
11741826 300 kDa 25/boîte 25 pièces
11740746 300 kDa 100/boîte -
10777461 1000 kDa 25/boîte 25 pièces
10110951 1000 kDa 100/boîte 100 pièces
10059520 0,2 μm 25/boîte 25 pièces
10449512 0,2 μm 100/boîte 100 pièces
11770746 3 kDa 100/boîte 100 pièces
10150203 3 kDa 25/boîte 25 pièces
10738421 Kit de démarrage : 5 000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 kDa, 5 de chaque 25/boîte 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 10767461 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VS0611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    240.00€ / 25 pièces
    Économisez 12.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez une concentration d’échantillon rapide et une haute récupération. Sartorius Vivaspin™ Les concentrateurs centrifuges de 6 in sont les seuls appareils de cette taille capables de traiter des échantillons de 6 mL. Ils sont équipés de deux membranes verticales et possèdent une chambre de rétention de sécurité intégrée. Disponibles avec des membranes en PES offrant de nombreux seuils de rétention des molécules.
Développés pour offrir des performances et une flexibilité de volume accrues
  • Les tubes compacts peuvent traiter jusqu’à un impressionnant volume initial de 6 ml
  • Convient parfaitement à la concentration d’échantillons d’anticorps, de protéines, de nanoparticules et de virus
  • Compatibilité universelle du rotor :
    • À utiliser dans un godet oscillant ou des rotors à angle fixe acceptant des tubes à essai à fond conique standard de 15 ml
Concentration rapide, sûre et facile
  • Dispose de membranes en PES à haut rendement et de qualité supérieure
  • La conception à double membrane verticale mène à une vitesse de filtration inégalée et une concentration de plus de 100 fois
  • Les fonds inclinés empêche la concentration jusqu’à épuisement pour une concentration d’échantillon sûre
  • Récupération presque complète du concentrat de plus de 90 %
  • Le volume restant est facilement visible grâce aux graduations imprimées et au boîtier transparent
  • Le fond incliné modifié simplifie davantage la récupération directe du concentrat final dans la pipette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
Type de filtre Ultrafiltration
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
Matériau (membrane) PES
MWCO 5 kDa
Volume d’échantillon 6 mL
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 2,58 cm2
Matériau de boîtiers Polycarbonate
Quantité 25/boîte
Volume (métrique) 6 ml
Longueur (métrique) 122 mm