Description
Développés pour offrir des performances et une flexibilité de volume accrues
- Les tubes compacts peuvent traiter jusqu’à un impressionnant volume initial de 6 ml
- Convient parfaitement à la concentration d’échantillons d’anticorps, de protéines, de nanoparticules et de virus
- Compatibilité universelle du rotor :
- À utiliser dans un godet oscillant ou des rotors à angle fixe acceptant des tubes à essai à fond conique standard de 15 ml
- Dispose de membranes en PES à haut rendement et de qualité supérieure
- La conception à double membrane verticale mène à une vitesse de filtration inégalée et une concentration de plus de 100 fois
- Les fonds inclinés empêche la concentration jusqu’à épuisement pour une concentration d’échantillon sûre
- Récupération presque complète du concentrat de plus de 90 %
- Le volume restant est facilement visible grâce aux graduations imprimées et au boîtier transparent
- Le fond incliné modifié simplifie davantage la récupération directe du concentrat final dans la pipette
Specifications
Specifications
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 300 kDa |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 2,58 cm2 |
| Matériau de boîtiers | Polycarbonate |
| Quantité | 25/boîte |
| Type | Centrifugal Concentrator |
| Volume (métrique) | 6 ml |
| Show More |