Description
Associe deux membranes à flux élevé à un intérieur lisse pour offrir des performances supérieures.Les concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 permettent une concentration ultra-rapide et une récupération quasi totale du concentrat.Disponibles avec différents seuils de rétention des molécules en boîtes de 12 unités ou en boîtes de 48 unités pour le côté pratique.
- En une seule centrifugation, des solutions de 15 ml peuvent être concentrées jusqu'à 150 fois en 10 à 30 minutes.
- Les grandes membranes en PES à débit élevé sont dotées d’une liaison protéique ultrafaible et de faibles substances extractibles
- Une pression de filtration élevée et constante permet un écoulement transversal optimal pour minimiser l’encrassement de la membrane
- Poche angulaire et facile à utiliser avec des pipettes, facilitant la récupération du rétentat de plus de 95 %
- Le risque de filtration des échantillons jusqu’à épuisement est éliminé
- Boîtier en polystyrène stable et inerte présentant une compatibilité chimique élevée (pH 1-14)
- Technologie d’assemblage UV pour une transition tout en douceur entre la membrane et le boîtier
- Graduation du volume pour un contrôle aisé du volume de concentré et μvolume d'arrêt de 100 l
- Prise en charge de volumes d’échantillons de 15 ml maximum dans les rotors à godets oscillants (11 ml dans les rotors à angle fixe)
- Conçu pour les rotors pouvant accueillir des tubes coniques Falcon de 50 ml :
- Beckman Allegra 25R avec rotor pivotant TS-5.1-500, godets BUC 5, adaptateurs
- Beckman TA-10.250 25° Rotor à angle fixe avec adaptateurs 356966
- Multifuge 3 SR avec rotor 75006445, godets 75006441, adaptateurs
Spécification
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 50 kDa |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 7,2 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Applications de concentration, dessalage ou échange de tampon |
| Matériau de boîtiers | Polystyrène |
| Force max. | 4 000 x g |
| Quantité | 48/boîte |
| Afficher plus |