Learn More
Satisfar, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Etrimfos |
| CAS | 38260-54-7 |
| Formule moléculaire | C10 H17 N2 O4 P S |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 2-Ethyl-6-ethoxypyrimidin-4-yl dimethyl phosphorothionate, Ekamet, Etrimfos, Etrimphos, SAN 197, SAN-I 197, Satisfar |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H17N2O4PS/c1-5-8-11-9(15-6-2)7-10(12-8)16-17(18,13-3)14-4/h7H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOc1cc(OP(=S)(OC)OC)nc(CC)n1 |
| Nom IUPAC | (6-éthoxy-2-éthylpyrimidin-4-yl)oxy-diméthoxy-sulfanylidène-λ ^{5}-phosphane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 292.29 |
| Poids de la formule | 292.0647 |