Learn More
Berkshire SatPax™ 670
Code produit 17980531 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17980531 9 x 9 in 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17980531 Fournisseur Berkshire Code fournisseur SPX67091112
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
SatPax™ 670 pre-wetted mop wipers combine Durx™ 670 nonwoven wipers composed of a hydroentangled nonwoven blend of 55% cellulose and 45% polyester.
  • 55% cellulose and 45% polyester hydroentangled nonwoven blend
  • No chemical binders in base material
  • Pre-wetted with two saturations available: 70% IPA/ 30% DI Water to a high saturation level of 60% or 50% IPA/ 50% DI Water to a high saturation level of 70%
  • Re-sealable solvent resistant packaging
  • Wipers are c-folded and then bi-folded inwards
  • Low extractables and fiber and particle counts
  • Smooth and durable with good wet strength
  • Reduces alcohol usage and preparation/handling costs
  • Increases cleaning efficiency
  • Increases cleaning protocol consistency
Spécification
Type de produit Surface Wiper
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Cellulose
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 9 x 9 in
Épaisseur 1-ply
Stérilité Non stérile
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • X12 Satpax 670 Cleanroom Presaturated Wipes, 25 per pack
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol