Learn More
Hach Lange™ Solution KCI saturée
Code produit 10197074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10197074 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10197074 Fournisseur Hach Lange™ Code fournisseur S21M002
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Cette solution saturée en KCI, inodore et incolore, avec une plage de pH comprise entre 5 et 5,8 et une durée de conservation de 48 mois à compter de la date de production, est idéale pour une utilisation dans la plupart des environnements scientifiques, de recherche et autres laboratoires.
  • Solution saturée en KCI inodore et incolore avec une plage de pH comprise entre 5 et 5,8
  • Solution saturée de remplissage de KCl (KCl.L) pour remplir les électrodes de recharge (Radiomètre analytique), 100 mL
  • Pour les éléments de référence appropriés pour la tige & rouge Calomel
  • Durée de conservation de 48 mois à partir de la date de production
  • Plateforme : Solution
  • Quantité : 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Type de solution de remplissage KCl
Odeur Inodore
Densité optique À 20°C 1.2 g/cm3
Plage de pH 5 à 5,8
Quantité 100 ml