Learn More
Thermo Scientific™ Rotors de concentrateurs Savant™ DNA SpeedVac™
Code produit 11778599 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
24
2 plaques à puits peu profonds
36
48
72
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11778599 36 1 pièce
11718609 24 1 pièce
11768599 2 plaques à puits peu profonds 1 pièce
11728609 48 1 pièce
11748609 72 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11778599 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RD36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00€
    999.00€ / 1 pièces
    Économisez 71.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Configurez les rotors de concentrateurs Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ avec les concentrateurs Savant DNA SpeedVac.
Configurez les rotors de concentrateurs Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ avec les concentrateurs Savant DNA SpeedVac.
Rotors circulaires faciles d’utilisation avec différentes tailles d’alvéoles pour tubes afin d’accueillir différentes tailles d’échantillons. Ces rotors ne nécessitent aucun accessoire supplémentaire et s'intègrent directement dans votre concentrateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 36 microtubes de 1,5 ml
Type Rotor de concentrateur
À utiliser avec (équipement) DNA130
Capacité 36
Système de rotor Classique
Volume (métrique) 1,5 ml