Learn More
Thermo Scientific™ Piège à vapeur réfrigéré RVT400
Code produit 12647086 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de température (métrique):
-105°C
-5°C
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de température (métrique) Tension Conditionnement
12647086 -105°C 230 V 1 pièce
10346662 -5°C 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12647086 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RVT5105230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9180.00€
    7700.44€ / 1 pièces
    Économisez 1479.56€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Condensez et piégez une grande variété de vapeurs de solvant qui peuvent contaminer et dégrader l’huile de la pompe à vide grâce aux robinets de vapeur réfrigérés Thermo Scientific™ Savant™.
Condensez et piégez une grande variété de vapeurs de solvant qui peuvent contaminer et dégrader l’huile de la pompe à vide grâce aux robinets de vapeur réfrigérés Thermo Scientific™ Savant™.
  • Le temps de refroidissement rapide réduit le délai d’attente
  • Flacon en verre facile à retirer pour des changements rapides de solvant
  • Refroidit rapidement jusqu’à la température de fonctionnement
  • Le flacon de condensation en verre facile à utiliser permet de collecter le liquide dans un récipient incorporé pour faciliter la vidange
  • Le système de réfrigération étanche élimine les liquides de refroidissement consommables tels que la glace sèche et l’acétone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE (230 V uniquement)
Description RVT5105 ; 230 V 50/60 Hz
Type Piège à vapeur réfrigéré
Gamme de température (métrique) -105°C
Volume (métrique) 4 L
Dimensions (L x l x H) 18,3 x 24,1 x 24 po (465 x 612 x 610 mm)
Longueur (impériale) 18,3 in
Longueur (métrique) 465 mm
Largeur (impériale) 24,1 in
Largeur (métrique) 612 mm
Hauteur (impériale) 24 in
Hauteur (métrique) 610 mm
Poids net (impériale) 150 lb
Poids net (métrique) 68 kg
Alimentation électrique 230 V - 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz