Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateurs à vide grande capacité Savant™ SpeedVac™ pour applications de chimie combinatoire
Code produit 15956171 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
SpeedVac SPD130
SpeedVac SPD130DLX
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Alimentation électrique unitSize
15956171 SpeedVac SPD130DLX 230 V/50 Hz 1 pièce
15966171 SpeedVac SPD130 230 V/50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15956171 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SPD130DLX230
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Évaporez des acides forts, des bases et des solvants organiques agressifs avec les concentrateurs modulaires à vide Thermo Scientific™ SpeedVac. Approuvés pour la chimie combinatoire, ces concentrateurs intègrent un affichage utilisateur intuitif et programmable pour une meilleure facilité d’utilisation.
Le SPD130DLX est un concentrateur à vide grande capacité, utilisé avec de nombreux solvants. Il offre une résistance aux solvants TFA, DSMO et autres solvants agressifs, utilisés en chimie combinatoire.   Dans un souci de simplicité, vous pouvez le commander en kits.
Caractéristiques du SPD130DLX :
  • Chambre profonde revêtue de PTFE standard en aluminium
  • Couvercle à verrouillage de sécurité.
  • Mécanisme de maintien du couvercle
  • Couvercle de sécurité en verre radiant pour améliorer le temps de séchage en orientant la radiation infrarouge radiant sur les échantillons (SPD130DLX)
  • Canalisations et tuyaux en PTFE
  • Manifold à deux vannes avec vanne de purge automatique.
  • Affichage du temps/de la température avec clavier à membrane sensorielle
  • Trois programmes prédéfinis par application et trois programmes définis par l’utilisateur sont disponibles
  • Temps de séchage variant entre 35°C et 80°C par incréments de cinq degrés
  • Mode manuel/automatique avec minuterie
Solvants et combinaisons de solvants :
  • Acétone
  • Chloroforme
  • Acétate d’éthyle
  • Hexane
  • Dichlorométhane
Contenu de SPD 130DLX P1 :
  • Concentrateurs SpeedVac
  • -105°C, trappe à vapeur réfrigérée à ultra-basse température
  • Pompe à 4 têtes en ETFE/PFA sans huile OFP400
  • Rotor de 64 × 1,5mL (HR 64-11)
  • Vacuomètre numérique
  • Kit de trappe chimique à utiliser avec cartouche jetable
  • Kit de tubes et de raccords comprenant 4” tubes à vide à paroi épaisse et transparente
  • Flacon condenseur en verre
  • Fluide caloporteur CryoCool™ (1 L)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Modèle SpeedVac SPD130DLX
Certifications Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE
Comprend Concentrateurs SpeedVac
Type RC de grande capacité
Matériau de la cuve Aluminium revêtu de PTFE
Alimentation électrique 230 V/50 Hz