Learn More
Thermo Scientific™ Gamme de piège à vapeur réfrigéré Savant™ SpeedVac™
Code produit 15996161 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
15996161 230 V/50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15996161 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RVT450230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3840.00€
    3218.36€ / 1 pièces
    Économisez 621.64€
    16% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Condensez et piégez une grande variété de vapeurs de solvant qui peuvent contaminer et dégrader l’huile de la pompe à vide grâce aux robinets de vapeur réfrigérés Thermo Scientific™ Savant™.
Condense et élimine une grande variété de vapeurs de solvants qui peuvent contaminer et dégrader l’huile de la pompe à vide grâce aux trappes à vapeur réfrigérées (RVT) Thermo Scientific™ Savant™. La RVT récupère en toute sécurité le solvant et réduit les émissions de produits chimiques dangereux dans l’environnement.
Les solvants sont retirés des échantillons lors de l’évaporation sous vide avec un concentrateur SpeedVac™ qui est ensuite prélevé dans un piège de condensation vapeur réfrigérée sans CFC.   Les vapeurs de solvant passent dans une fiole de condensation en verre et se condensent sur ses parois. Ceci empêche les vapeurs d’atteindre et d’endommager potentiellement la pompe à vide étanche lubrifiée à l’huile. 
  • Le temps de refroidissement rapide réduit le délai d’attente
  • Flacon en verre facile à retirer pour des changements rapides de solvant
  • Refroidit rapidement jusqu’à la température de fonctionnement
  • Le flacon de condensation en verre facile à utiliser permet de collecter le liquide dans un récipient incorporé pour faciliter la vidange
  • Le système de réfrigération étanche élimine les liquides de refroidissement consommables tels que la glace sèche et l’acétone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE
Description Piège à froid à vapeur réfrigéré RVT450
Type Piège à vapeur réfrigéré
Alimentation électrique 230 V/50 Hz