Learn More
Thermo Scientific™ Rotors, accessoires pour concentrateurs Savant™ SpeedVac™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les rotors, accessoires pour concentrateurs Thermo Scientific Savant SpeedVac sont conçus pour être utilisés avec les concentrateurs Savant SpeedVac.
Rotors circulaires :
- Simplicité d’utilisation
- Les différentes tailles d’orifice de tube permettent d’accueillir différentes tailles d’échantillons
- Aucun accessoire supplémentaire nécessaire
- S’adaptent directement dans votre concentrateur
Spécification
Spécification
| Description | Tubes en verre et en plastique : 100 (8 x 29mm), modèles à capacité moyenne |
| Matériau | Verre (tube), plastique (tube) |
| Type | Rotor |
| À utiliser avec (équipement) | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
| Capacité | 100 tubes (8 x 29 mm) |
| Modèle | RH100-8 |
| Système de rotor | Classique |
| Dimensions (L x l) | 8 x 29 mm |