Learn More
Thermo Scientific™ Kits et concentrateur à vide Savant™ SpeedVac™ SPD120
Code produit 15946171 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Kit for Standard Evaporation
Kit for Standard Evaporation Including Lyophilization
Vacuum Concentrator
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Alimentation électrique Conditionnement
15946171 Kit for Standard Evaporation Including Lyophilization 230 V/50 Hz 1 pièce
15926171 Vacuum Concentrator 230 V/50 Hz 1 pièce
15936171 Kit for Standard Evaporation 230 V/50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15946171 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SPD120P2230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31630.00€
    26533.95€ / 1 pièces
    Économisez 5096.05€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Procurez-vous les composants nécessaires aux applications de biologie moléculaire à l’aide du concentrateur sous vide et des kits Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120.
Ces concentrateurs modulaires à vide offrent plus de flexibilité sur l’espace de travail de paillasse. Ils conviennent parfaitement à l’évaporation des matières organiques non agressives. Choisissez l’un des 2 kits disponibles : Kit SPD120P1 SpeedVac pour évaporation standard ou SPD120 P2 SpeedVac™ pour lyophilisation. Tous les kits SpeedVac contiennent tous les composants nécessaires sous un seul numéro de modèle.
Gain de place :
  • Vanne de purge automatique pour démarrage / arrêt sans surveillance
  • Affichage numérique des paramètres pour une sélection facile et reproductible
  • Trois programmes définis par l’utilisateur pouvant être modifiés et enregistrés
  • Minuteurs indépendants à la fois pour les durées de chauffage et d’exécution et alarme sonore à la fin de l’exécution
  • Chambre avec revêtement en PTFE pour une résistance chimique supérieure et un nettoyage facile
  • À associer avec un piège à froid, une pompe à vide ou un piège à produits chimiques appropriés pour un système complet de concentration / séchage
Caractéristiques du produit :
  • Applications de biologie moléculaire de base avec une plus grande capacité de la microplaque
  • Simplicité de l’affichage et de la programmation
  • Six programmes disponibles
  • Modèle d’évaporation amélioré, compatible solvants organiques
  • Couvercle en verre radiant pour accélérer l’évaporation et réduire le temps de séchage
  • Le mode de point final de vide termine le cycle dès qu’un niveau de vide préétabli est atteint
  • Affichage numérique du vide, de la température et de la section de temps
  • Couvercle verrouillé et indicateur de verrouillage du couvercle garantissant la sécurité de l’utilisateur pendant le fonctionnement
Le kit SpeedVac SPD120 P1 comprend ce qui suit :
  • Concentrateur SpeedVac
  • Système universel à vide (UVS450) incluant une pompe à vide sans huile et une trappe à vapeur réfrigérée -50 °C
  • Flacon de condensation en verre (GCF400)
  • 40 Rotor de 1,5 ml (HR 40-11)
  • Ensemble de tubes incluant 12’ tubes à vide à paroi épaisse, un coupe-tube, des pinces et des raccords, une vanne de purge BV130 manuelle et des instructions
  • Fluide caloporteur CryoCool (1 L)
Le kit SpeedVac SPD120 P2 comprend ce qui suit :
  • Concentrateur SpeedVac, biologie moléculaire de base
  • -105 ºC, trappe à vapeur réfrigérée à ultra-basse température
  • Pompe à vide élevé VPL120
  • 40 Rotor de 1,5 ml (HR 40-11)
  • Ensemble de tubes universels (TFK100)
  • Vacuomètre numérique
  • Kit de trappe chimique à utiliser avec une cartouche jetable
  • Cartouche jetable avec indicateur coloré pour piéger les acides et la vapeur d’eau
  • Flacon condenseur en verre
  • Huile de lubrification pour pompe à vide
  • Fluide caloporteur CryoCool ™(1 L)
Solvants et combinaisons de solvants
  • Acétonitrile
  • Éthanol
  • Isopropanol
  • Méthanol
  • Eau
  • Acétonitrile et eau
  • Éthanol et eau
  • Méthanol et eau
  • Hydroxyde d’ammonium
Applications standard :
  •  Séchage des biomolécules dans les fractions HPLC
  • Évaporation des solvants de purification
  • Séchage d’extraits de produits naturels dans les tests de drogues/médicaments
  • Lyophilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE
Comprend Kit for Standard Evaporation Including Lyophilization
Description Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD120
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Modular SPD120P2 Savant Speed Vac kit, medium capa
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Octamethyltrisiloxane, Octamethylcyclotetrasiloxane, Dodecamethylpentasiloxane,Decamethyltetrasilox