Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300 : Concentrateur et kits à vide grande capacité
Code produit 15936181 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Concentrateur sous vide SpeedVac SPD300DDA
Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD300DDA
Système intégré SpeedVac SPD300DDA sans rotor
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Alimentation électrique unitSize
15936181 Concentrateur sous vide SpeedVac SPD300DDA 230 V/50 Hz 1 pièce
15946181 Système intégré SpeedVac SPD300DDA sans rotor 230 V/50 Hz 1 pièce
15956181 Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD300DDA 230 V/50 Hz 1 pièce
15966181 Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD300DDA 230 V/50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15936181 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SPD300DDA230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36280.00€
    34700.00€ / 1 pièces
    Économisez 1580.00€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Évaporez des acides forts, des bases et des solvants organiques agressifs avec les concentrateurs modulaires à vide Thermo Scientific™ SpeedVac. Approuvés pour la chimie combinatoire, ces concentrateurs intègrent un affichage utilisateur intuitif et programmable pour une meilleure facilité d’utilisation.
  • Pour les acides forts et les bases utilisés en chimie combinatoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE
Description Concentrateur sous vide SpeedVac SPD300DDA
Matériau de la cuve Aluminium
Modèle SPD300
Plage de températures (métrique) 35°C à 85°C
Alimentation électrique 230 V/50 Hz