Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300 : Concentrateur et kits à vide grande capacité
Code produit 15966181 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Concentrateur sous vide SpeedVac SPD300DDA
Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD300DDA
Système intégré SpeedVac SPD300DDA sans rotor
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Alimentation électrique Conditionnement
15966181 Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD300DDA 230 V/50 Hz 1 pièce
15936181 Concentrateur sous vide SpeedVac SPD300DDA 230 V/50 Hz 1 pièce
15946181 Système intégré SpeedVac SPD300DDA sans rotor 230 V/50 Hz 1 pièce
15956181 Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD300DDA 230 V/50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15966181 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SPD300P2230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68600.00€
    57549.99€ / 1 pièces
    Économisez 11050.01€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Évaporez des acides forts, des bases et des solvants organiques agressifs avec les concentrateurs modulaires à vide Thermo Scientific™ SpeedVac. Approuvés pour la chimie combinatoire, ces concentrateurs intègrent un affichage utilisateur intuitif et programmable pour une meilleure facilité d’utilisation.
  • Pour les acides forts et les bases utilisés en chimie combinatoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE
Description Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD300DDA
Alimentation électrique 230 V/50 Hz